Ionizzazione per cleanroom
Le cariche e le scariche elettrostatiche non sono generalmente pericolose per le persone. Tuttavia, in microelettronica e nella produzione di circuiti integrati, le cariche o le scariche possono compromettere la qualità del prodotto.
Soprattutto nel campo della microelettronica, le scariche elettrostatiche (ESD) possono causare difetti in semiconduttori e circuiti stampati con gravi conseguenze per la funzionalità, ad esempio in computer, telefoni o dispositivi medici. Inoltre, possono causare disturbi durante la produzione, in quanto le particelle contaminanti vengono attratte da superfici caricate elettrostaticamente (ESA).
In aggiunta ad altre misure protettive, quali superfici, dispositivi e abbigliamenti conduttivi, la ionizzazione è la soluzione per questi tipi di problemi. Vengono utilizzati diversi dispositivi in base all'area o al prodotto da ionizzare:
Ionizzatori sospesi
Per neutralizzare il decadimento della carica statica su un'intera superficie di lavoro. Con soffiante a due o tre ventole con controllo della velocità ed elemento riscaldante integrato per il massimo comfort dell'operatore. I componenti e i materiali utilizzati sono senza silicone e adatti per camere bianche.
Ionizzatori da banco
Portatili, per applicazioni sul banco grazie al design compatto. Soffiante ionizzante per controllare le cariche elettrostatiche. Con tecnologia a circuito di controllo autobilanciante. Cablaggio modulare per alimentare un massimo di 3 unità con un solo alimentatore standard.
Pistole ad aria ionizzante
Neutralizzazione del decadimento della carica statica per processi di pulizia e rimozione efficace delle contaminazioni da particelle grazie al potente soffio. Le pistole ad aria ionizzanti sono leggere ed ergonomiche e sono dotate di tubo flessibile dell'aria per il massimo comfort dell'operatore.