Imballaggio in polietilene antistatico
Caratteristiche:
- In polietilene rosa estremamente igienico
- Non corrosivo
- Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici
- Disponibile opzionalmente come sacchetto piatto o imballaggio a tubo
- Facilmente sigillabili a caldo (temperatura di sigillatura da 120°C a 200°C)
- Certificato di conformità con ogni consegna
Sacchetto piatto:
- Varie larghezze e lunghezze
- Spessore standard: 0,100 mm
- Opzionalmente disponibile con sigillo autoadesivo
Imballaggio a tubo:
- Varie larghezze e lunghezze
- Spessore standard: 0,150 mm
- L'imballaggio ideale per articoli sterilizzati grandi
- Imballaggio a tubo con interno in plastica