Nastri per cleanroom
Nastri adesivi ideali per marcatura a colori, marcatura di superfici, attrezzature, macchinari, piccole parti e anche per etichette con codici a barre. Elevata aderenza, rimozione senza residui. Bassissimi livelli di particelle e degassamento, anima in plastica. Disponibili in vari colori, larghezza e lunghezze.
Si consiglia l'uso di polsini a fascia per un'efficace tenuta tra guanti e indumenti. L'adesivo acrilico a basso potere adesivo si rimuove facilmente. Sottoguanto pesante per una semplice separazione.
Selezione prodotti
Nastri
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...