Tamponi
I tamponi sono usati per la pulizia di superfici in aree di produzione critiche e difficili da raggiungere. Hanno anche un ruolo importante, soprattutto nell'industria farmaceutica, per la validazione del processo di pulizia.
È disponibile una vasta gamma di tamponi:
- Diversi formati
- Materiale (manico/testa tampone)
- Funzionalità (assorbimento, emissione di ioni e particelle)
- Anche in versione ESD
- Tutti i tamponi sono autoclavabili
Kit di convalida pulizia per analisi TOC
I kit di convalida pulizia per analisi TOC (carbonio organico totale) sono stati ideati per semplificare il campionamento per la convalida della pulizia nell'industria farmaceutica. Il kit può essere utilizzato anche con Sievers, Tekmar Dohrman e Anatel A 2000 per misurare il carbonio organico totale (TOC). Il kit contiene componenti per campionare da 12 a 72 diverse aree nella zona di produzione e consente di trasportare in modo efficiente i campioni dalle aree di produzione al laboratorio con possibilità minime di contaminazione.
Le fiale sono prodotte, analizzate e certificate a <10ppb di TOC da Eagle Picher e presentano bassi valori di TOC blank. I certificati di analisi garantiscono la tracciabilità dei lotti di produzione. Il kit è inoltre completo di etichette, in modo da poter identificare correttamente i campioni sul sito di campionamento.
Caratteristiche dei tamponi:
- Materiale: poliestere tessuto
- Generazione di particelle ridotta
- Manico staccabile per posizionare la testa del tampone nella fiala riducendo al minimo la manipolazione e la contaminazione
- Buona capacità assorbente
- Ottima resistenza chimica
- Autoclavabili per garantire il campionamento in condizioni sterili
- Possibilità di ordinare ulteriori kit di tamponi per TOC (TX 714K)
- Disponibile anche con manico lungo (TX 761K)
Selezione prodotti
Tamponi per camera bianca
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...