Sistemi a secchi per cleanroom
Attrezzatura in plastica per la pulizia di cleanroom disponibile come sistema a secchio singolo o doppio. Il secchio e i dispositivi di strizzatura sono realizzati in plastica resistente e di alta qualità (polipropilene). Secchi con gradazioni al litro, carrello con ruote girevoli. Modelli alternativi con dispositivo di strizzatura piatto disponibili su richiesta.
Si consiglia l'uso di rivestimenti interni per secchi per trasportare in modo semplice i liquidi e gli scarti fuori dalle aree controllate. Irradiati a raggi gamma e in confezioni singole sterili.
Selezione prodotti
Sistemi a secchi - Plastica
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...