Sistemi di pulizia con mop per cleanroom
Per la pulizia semplice di attrezzature standard in cleanroom e ambienti controllati. La struttura è realizzata in modo da poter essere adatta ai limiti di spazio imposti da isolatori o cappe e per raggiungere passaggi stretti, per pulire "sopra e sotto" (con manici ripiegabili in acciaio inox a lucidatura elettrolitica), oltre a pulire intorno e sotto attrezzature di processazione pesanti o apparati calibrati.
I detergenti per tende sono progettati con foderine resistenti e a basso rilascio di fibre (è disponibile una selezione di diverse foderine) per pulire in modo agevole tende e tendine flessibili in cleanroom e in ambienti critici e sterili.
Selezione prodotti
Sistemi di pulizia con mop
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...