Sistemi a secchi per cleanroom
Sistemi di pulizia in acciaio inox
Disponibili come sistemi a secchio singolo e doppio. Accessori completamente autoclavabili (smontabili in parti singole) e dal design conforme a GMP.
La compatibilità con le cleanroom è garantita mediante test pratici a lungo termine. Disponibile con mop e telaio per mop. Tutte le versioni sono dotate di dispositivo per strizzatura Ringo ES-CR. Opzionalmente, può essere aggiunta un'unità per la pulizia delle superfici. Accessori aggiuntivi o adattamenti specifici al prodotto disponibili su richiesta.
Sistema a secchi EasyMop GMP®
Il sistema MopJump brevettato con camera di contropressione consente di impregnare il mop in modo agevole e di estrarlo senza contatto. Il sistema a secchi EasyMop GMP® è adatto per 10 mop. La tripla sigillatura garantisce la tenuta sicura della scatola. I mop MicroSicuro CR/A sono realizzati con fili speciali adatti per cleanroom (ISO 5). Il materiale viene sviluppato appositamente per il metodo a impregnamento.
Il carrello del sistema EasyMop GMP è realizzato in acciaio inox, conforme a GMP, con ruote autoclavabili speciali e fino a 4 secchi.
Selezione prodotti
Sistemi a secchio singolo e doppio
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...