Spazzole speciali per articoli da laboratorio e apparecchiature di processo
Le spazzole sono essenziali per la pulizia di oggetti di piccolo diametro, apparecchiature di processo, serbatoi portatili e recipienti di conservazione. Con una vasta gamma di stili e dimensioni, tra cui nuclei flessibili in acciaio inossidabile o polipropilene, e diametri da 1/4 di pollice a 5 pollici, le spazzole Micronova rispondono alle sfide del laboratorio e della produzione.
Spazzola per bottiglie
Spazzole a setole rigide in poliestere con manico in polipropilene, codificate per colore, per apparecchiature e parti di processo. Resina di base priva di BPA, materiali di costruzione approvati dalla FDA.
Spazzola a cilindro
Spazzola a forma di cupola, leggera ma resistente, con setole in poliestere. Si aggancia ai manici filettati per per estendere il raggio d’azione. Resina di base priva di BPA, materiali di costruzione approvati dalla FDA.
Spazzola per bollitore
Spazzola di forma oblunga, leggera e resistente. Si aggancia ai manici filettati. Setole in poliestere, resina di base senza BPA, materiali di costruzione approvati dalla FDA.
Spazzola per valvole
Spazzola in setola di poliestere di grande diametro, resistente e con manico in polipropilene. Eccellente per ciotole e piccoli recipienti. Resina di base priva di BPA, materiali di costruzione approvati dalla FDA.
Spazzola curva FlexBrush
Spazzola a forma di gancio in setola di nylon con nucleo in acciaio inossidabile. Il nucleo flessibile consente all’utente di modellare la spazzola per adattarla ad applicazioni personalizzate, come tubazioni aeree e interni di apparecchiature. Si aggancia ai manici filettati.
Spazzola per tubi di plastica
Spazzole per tubi in polipropilene al 100%. Ideale per pulire parti o tubi in acciaio inossidabile finemente lucidati senza graffiarli. Il nucleo flessibile scivola attraverso tubazioni e raccordi angolati.
Spazzole a filo in acciaio inossidabile
Spazzole a filo in acciaio inossidabile con setole in nylon. Disponibili in diametri da 1/4 a 2 pollici e lunghezze da 12 a 72 pollici.
Spazzola di drenaggio
Una testina a setole nere rigide, sostituibile, e un manico filettato in plastica, specificamente progettato ed etichettato per la pulizia degli scarichi a pavimento.