Fodere per il controllo della contaminazione
I sacchetti e le fodere Micronova sono utilizzati per diverse funzioni di contenimento nelle clean room e nelle aree asettiche. Le fodere, disponibili in versione sterile, sono utilizzate per la conservazione di materie prime, il contenimento di disinfettanti, lo smaltimento e la segregazione di materiali a rischio biologico.
BucketLiners™
Una barriera impermeabile realizzata in laminato LDPE/nylon è ideale per rivestire secchi contenenti soluzioni liquide o per foderare cassoni per il trasporto di parti di prodotti o materie prime. Eccellente per il contenimento di liquidi e il trasporto di materiali.
Sacchetti per clean room BinLiner™
Queste fodere in LDPE sono ideali per una varietà di usi che vanno dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti al trasporto di parti o materie prime in clean room e ambienti asettici. Disponibili con o senza irraggiamento gamma, in diversi spessori e capacità.
Sacchetti BioHazard e Hazard BinLiner™
Queste fodere in LDPE sono ideali per una varietà di usi che vanno dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti al trasporto di parti o materie prime in clean room e ambienti asettici. Disponibili con o senza irraggiamento gamma, in diversi spessori e capacità.
Supporti in acciaio inossidabile BinLiner™
Il complemento perfetto per i sacchetti BinLinerTM con angoli in plastica facili da pulire e supporti in acciaio inossidabile che non toccano il pavimento. Ideali per lo smaltimento di materiali in clean room, la raccolta di indumenti e lo stoccaggio di materie prime o prodotti. Disponibili in più misure.