Penne ed evidenziatori per una documentazione di qualità superiore
Le buone pratiche di documentazione sono indispensabili in tutti gli ambienti controllati. Dalle penne a inchiostro a basso contenuto di sodio per i documenti cartacei di elettronica/semiconduttori ai marcatori irradiati per l’etichettatura di plastica, vetro e carta in aree asettiche e RABS, la gamma di penne e configurazioni di confezioni Micronova soddisfa la maggior parte dei requisiti di laboratorio e di produzione. Tutte le penne e i marcatori sono disponibili con irradiazione gamma per ambienti asettici.
Penne a sfera con cappuccio per clean room
Penne a sfera per clean room con inchiostro indelebile a basso contenuto di sodio e un corpo speciale in polipropilene ad alta densità per limitare la generazione di particelle. Disponibili in nero, blu o rosso. I corpi resistono a lavaggi con IPA, candeggina o fenolo.
Penne a sfera retrattili per clean room
Penne a sfera a scatto con inchiostro indelebile a basso contenuto di sodio e corpo in polipropilene ad alta densità. Sono inoltre dotate di un pennino retrattile a scatto facile da usare, progettato per la documentazione e l’etichettatura in clean room. Resistenti a IPA, candeggina e disinfettanti. Inchiostro nero o blu.
Resistente a IPA, LabMarkers™
Marcatore permanente a punta fine con inchiostro resistente all’alcol isopropilico che non macchia su vetro, metallo o porcellana, ma può essere lavato via con il sapone. Segna su superfici fredde o bagnate ed è eccellente su sacchetti di plastica e articoli da laboratorio monouso.
Marcatori a punta fine irradiati Sharpie®
Il marcatore originale permanente a penna, standard del settore industriale, adatto alle aree asettiche ISO 5 e ad altre aree di produzione pulite. L’inchiostro a base di alcol è resistente allo sbiadimento e all’acqua. Scrive su superfici fredde o bagnate, su sacchetti di plastica e su articoli da laboratorio monouso. Disponibile con cappuccio o retrattile e con inchiostro rosso, blu o nero.
Marcatore ultrafine irradiato a prova di sbavatura
La linea permanente più sottile (0,3 mm), abbinata a un pennino lungo e a un inchiostro ad asciugatura rapida, offre un marcatore ideale per campioni e vetrini di laboratorio e per scrivere in spazi limitati. L’inchiostro si asciuga rapidamente ed è a prova di sbavature. Funziona bene con substrati di vetro, plastica e carta.