Molto di più di una semplice superficie pulita...
Contec è un produttore certificato ISO 9001:2015 di prodotti per il controllo della contaminazione, per la pulizia e la disinfezione critica in ambienti controllati in tutto il mondo. L'ampia gamma di prodotti per cleanroom di Contec comprende panni presaturati e asciutti, spazzoloni, disinfettanti e tamponi, sia sterili che non, ideali per le numerose operazioni di pulizia e disinfezione in ambienti critici.
I prodotti per cleanroom Contec vengono utilizzati in una varietà di settori tra cui: farmaceutico e biofarmaceutico, produzione di dispositivi medici, microelettronica, ottica, elettronica e produzione di semiconduttori.
Alcol, disinfettanti e detergenti
Un’ampia gamma di disinfettanti e soluzioni per gli ambienti critici e sterili. Dalle soluzioni di perossido di idrogeno e IPA, ai disinfettanti sporicidi ad azione rapida convalidati. Contec offre anche soluzioni detergenti neutre sterili.
Panni e tamponi per cleanroom
Panni sterili e non sterili, asciutti e presaturati, a maglia, in tessuto non tessuto e in microfibra, nonché una gamma di tamponi di lunghezze, dimensioni e materiali diversi.
Sistemi di pulizia con spazzoloni per cleanroom
Un’ampia gamma di spazzoloni a parete e a soffitto, secchi, trolley e strumenti per gli ambienti critici o cleanroom, per la disinfezione e la pulizia dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti o all'interno di armadi e isolatori di biosicurezza
Prodotti disponibili
Panni Contec ReFIBE™ riciclati al 100%
Il primo panno in poliestere sostenibile per cleanroom, realizzato con bottiglie di plastica riciclate. ReFIBE™ è prodotto con una maglia in poliestere al 100%, con bordi sigillati. Per ogni scatola, si impediscono a 840 bottiglie di finire in discarica
Panni presaturati IPA al 70% autorizzati BPR.
I panni presaturati offrono molti benefici rispetto all'alcol in bottiglia e ai panni asciutti. L’uso ridotto di solventi aumenta la convenienza e consente un controllo eccezionale. I panni presaturati al 70% IPA di Contec sono autorizzati
Disinfettante sporicida Contec ProChlor
Contec ProChlor è uno sporicida rivoluzionario che uccide al 100% le spore in meno di 1 minuto. Una miscela di acido ipocloroso in acqua purificata, Contec Prochlor è disponibile pronto per l'uso ed è efficace contro batteri, funghi, virus e spore.
Strumenti per la pulizia di mini ambienti Contec EasyReach™
Progettato per la pulizia di isolatori, cappe a flusso d'aria laminare, scatole per guanti e altri mini ambienti, lo strumento per la pulizia Easyreach™ Contec è leggero, in acciaio inossidabile, facile da usare e migliora l'accesso alle aree difficili