Alcol, disinfettanti e detergenti
Contec offre un’ampia gamma di prodotti chimici specifici formulati per la pulizia e la sanificazione di ambienti critici e sterili. Dalle soluzioni di perossido di idrogeno e IPA, ai disinfettanti sporicidi ad azione rapida e ad ampio spettro convalidati, Contec ha le soluzioni di pulizia giuste per te. Contec offre anche soluzioni detergenti neutre sterili, ideali per cleanroom.
Prodotti in evidenza
Disinfettante sporicida Contec ProChlor
Contec ProChlor è uno sporicida rivoluzionario che uccide al 100% le spore in meno di 1 minuto. Una miscela di acido ipocloroso in acqua purificata, Contec Prochlor è disponibile pronto per l'uso ed è efficace contro batteri, funghi, virus e spore.
Disinfettante senza residui Contec HydroPure
Contec HydroPure è una miscela al 6% di H2O2 e di WFI o di acqua purificata. Efficace contro i batteri, i funghi e le spore, Contec HydroPure non lascia quasi residui. Disponibile sterile con un livello di endotossine garantito, rendendolo ideale per le a
Gamma di alcol al 70% sterili Contec
L’etanolo denaturato al 70% IPA Contec è disponibile filtrato e sterile in flaconi con spruzzatori da 500 ml o da 1 litro, o in fustini chiusi da 5 litri. Ideali per cleanroom, filtrati a 0,2 micron e a doppio o triplo involucro.
Detergente Contec NeutraKlean
La disinfezione è molto più efficace sulle superfici pre-pulite. Contec NeutraKlean è un detergente delicato e non schiumoso, ideato per le cleanroom. È ideale per la pulizia di basso livello richiesta dopo la manutenzione e per rimuovere i residui