Pulizia e sanificazione di pelle e guanti
I prodotti Micronova per l’igiene delle mani sono una parte importante per mantenere i dipendenti e i prodotti puliti e sicuri da detriti, microbi e virus. I prodotti vanno dai panni detergenti ai saponi per le mani e agli igienizzanti per guanti che possono essere utilizzati con i dispenser touch free VWR.
Igienizzante istantaneo per mani e guanti NovaClenz™
Igienizzante istantaneo per mani altamente efficace e ad azione rapida, ideale per l’uso sotto i guanti. Contiene almeno il 65% di etanolo che aiuta a prevenire il trasferimento virale. Non richiede lavandino, acqua o asciugamani. Efficace contro i batteri, tra cui: pseudonomi, salmonella e stafilococco e riduce le infezioni nosocomiali.