Moci a testa piatta per la pulizia di superfici multiple
I moci per superfici multiple per clean room sono adatti per pavimenti, pareti, soffitti, finestre e altre superfici di ambienti asettici e controllati.
Copri mocio per la pulizia di superfici multiple MZone™ FlatMop™
Copri mocio a testa piatta infilabile e con rimozione a linguetta sono adatti per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le superfici e le apparecchiature nella clean room. Questo mocio scivola facilmente sugli adattatori in modo sicuro, senza bisogno di alcun attacco.
Copri moci a testa piatta SlideMop™
SlideMop è un sistema di pulizia a basso impatto con piastre pieghevoli che scivolano facilmente nel copri mocio trapuntato. Si blocca in posizione grazie al sistema di spinta verso il basso e si rilascia con un semplice clic.
Copri mocio a testa piatta SlimLine™
I copri mocio SlimLine si attaccano facilmente e in modo sicuro al mocio SlimLine grazie a un elastico che li tiene in posizione. Questo mocio è ideale per una varietà di applicazioni, dalla disinfezione alla pulizia rapida.
Copri mocio a testa piatta SnapMop™
Le coperture SnapMop sono coperture per moci leggere e a scatto con interni in schiuma di uretano. Sono progettati per un’efficace pulizia e sanificazione in clean room. I bottoni automatici consentono un utilizzo sicuro con LyoTool™ e Tank Tool™.
Moci a spugna coperti T-Mop™
I copri mocio a T (T-Mop) per clean room sono spugne arrotondate e rivestite con bottoni a pressione che si adattano all’adattatore T-Mop girevole a 180° per passare facilmente su soffitti, pareti e pareti morbide e per pulire angoli scomodi, spazi ristretti e sotto le apparecchiature.
Copri mocio NovaSnap™ a testa piatta
La testa del mocio piatto NovaSnap a basso impatto con una superficie di pulizia in poliestere o microfibra a maglia liscia utilizza una semplice clip di aggancio e sgancio per una migliore pulizia ed ergonomia.