Moci a corde per pavimenti
I moci a corde per pavimenti progettati per garantire assorbenza e pulizia sono disponibili in poliestere, microfibra, policellulosa e altri materiali a bassa lanugine.
Mocio a corde in microfibra M-Zone™ MegaSorb™
Questo mocio altamente assorbente combina l’efficacia pulente della microfibra con la facilità di un mocio a corde intrecciate. I filamenti sono composti da poliestere e nylon, progettati per raccogliere liquidi e particelle minuscole, ma a bassa lanugine per ambienti controllati.
Moci a corde NovaSorb™ PolyCellulose™
Un mocio a corda piatto economico, altamente assorbente e leggero, ideale per l’uso singolo. È caratterizzato da una miscela di materiali monouso in poliestere e cellulosa che supera in prestazioni i moci in cotone e rayon.
Mocio a corde in maglia tubolare in poliestere NovaKnit™
Un mocio a corde in maglia tubolare assorbente per la pulizia e la disinfezione in ambienti controllati e critici. La struttura robusta e le estremità ad anello impediscono la formazione di pelucchi, anche dopo numerosi lavaggi.
Mocio a corde ritorte in poliestere-cellulosa PharmaPly™
Un mocio leggero a corde ritorte, ideale per coprire grandi superfici in modo rapido ed efficiente con un’elevata capacità di assorbimento. Questa miscela di poliestere e cellulosa rende il mocio un’opzione economica per gli ambienti controllati.