Famiglia di detergenti per clean room NovaClean™
I detergenti non ionici rimuovono le particelle e i residui comuni nelle clean room e nei laboratori critici. Con un basso contenuto di sali e metalli, nell’ordine dei ppb, questi detergenti per clean room sono ideali per i semiconduttori, l’elettronica, i dispositivi medici e l’industria farmaceutica.
Detergente per laboratori e clean room di vetro NovaClean™
Detergente a base non solvente formulato per essere applicato direttamente sulle superfici di lavoro delle clean room, tra cui vetro, acciaio inossidabile, superfici epossidiche, acriliche e verniciate. Senza risciacquo e biodegradabile.
Detergenti per clean room NovaHol™
NovaHol™, con la stessa formula pura del detergente originale NovaClean™, ha aggiunto alcool isopropilico per un’asciugatura più rapida. Classificato NSF, categoria A1 (detergenti generici).