Nastri per clean room per tutti i tipi di applicazione
La gamma di nastri barriera e sensibili alla pressione per clean room di Micronova comprende nastri a basso residuo e a basso degassamento per la produzione, la marcatura, la sigillatura e numerose altre applicazioni. I nastri sono avvolti su un nucleo di plastica per favorire l’eliminazione delle particelle in un ambiente controllato e possono essere irradiati con raggi gamma per ambienti asettici.
Nastro di vinile per clean room
Ultra trattato e progettato per limitare il conteggio di particolato e bio-impurità in clean room e ambienti puliti. Ideale per il dosaggio, la codifica dei colori, l’imballaggio, ecc. La finitura opaca può essere scritta con una penna per clean room e si stacca facilmente dalla maggior parte delle superfici.
Nastro irradiato CuffStrip™ M-Zone™
Le strisce di nastro LDPE conformabile da 18 pollici, pretagliate, vengono utilizzate per garantire una tenuta efficace tra il guanto e l’indumento in ambienti critici e un rilascio rapido senza danneggiare gli indumenti o i guanti. Adesivo acrilico a bassa aderenza per un facile rilascio dell’indumento; irradiato ai raggi gamma.
Nastro sigillante perforato per polsini e piastre MicroSeal™
Perforato a intervalli di 7,6 cm (3 pollici), questo nastro conformabile si strappa alla lunghezza ottimale per fissare il guanto all’indumento o per sigillare le piastre. Nastro a bassa densità e a basso degassamento. Disponibile con irradiazione gamma per ambienti asettici. Adatto alla produzione farmaceutica.
Nastro indicatore per autoclave senza piombo
Un metodo comprovato per confermare il completamento del ciclo di sterilizzazione in autoclavi con scarico a gravità e sottovuoto. La carta crespa satura senza piombo con adesivo sintetico in poliisoprene offre un indicatore di colore verde che diventa nero a sterilizzazione avvenuta. Certificazioni: conformità alla direttiva RoHS.
Nastro in polietilene per clean room
Il nastro in polietilene a bassa densità è povero di alogeni e cloruri lisciviabili. La speciale struttura riduce la possibilità di degassamento. Questo nastro sensibile alla pressione ha una buona resistenza chimica e una buona conformabilità.
Nastro in vinile irradiato per clean room
Ultra trattato e progettato per limitare il conteggio di particolato e bio-impurità in clean room e ambienti puliti. Irradiato con raggi gamma per ambienti asettici, può essere utilizzato per la marcatura e l’etichettatura. La finitura opaca può essere scritta con una penna per clean room e si stacca facilmente dalla maggior parte delle superfici.
Nastro per clean room in poliammide per temperature estreme
Progettato con una pellicola di poliammide resistente alle temperature estreme per applicazioni ad alto calore e sotto zero: da -100 °F a 500 °F (da -70 °C a 260 °C). Ideale per la termosaldatura, la maschera di saldatura per circuiti, l’isolamento elettrico resistente alle fiamme, la laminazione, la conservazione a freddo, la liofilizzazione e l’essiccazione a freddo.
Nastro antistatico NovaStat™
Appositamente progettato per la sigillatura e l’imballaggio in ambienti sensibili alle scariche elettrostatiche, con proprietà non igroscopiche, supporto in cellophane e adesivo a base di gomma.
Nastro con griglia conduttiva CGT™
Nastro antistatico per impieghi gravosi con griglie conduttive inserite tra due strati antistatici, da utilizzare su dispositivi delicati in ambienti sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD) Protegge i dispositivi sensibili che altrimenti verrebbero danneggiati da un normale nastro isolante.