Indumenti DPI monouso per camere bianche; sterili e non sterili
Disponibili come tute singole o come kit (sterili)
Per la protezione dell'operatore, del prodotto e del processo all'interno di camere bianche.
- Tute (microporose) con cappuccio Cat. III tipo 4/5/6 (IEST -RP-CC003,3 - Livello II)
- Tute (SMS) con cappuccio Cat. III tipo 5/6, sterili e non sterili (IEST -RP-CC003,3 - Livello I)
- Disponibili anche kit sterili composti da: tuta, cappuccio, stivali e maniche
- Pezzi confezionati singolarmente con doppio imballaggio
Login in abilitato a vedere prezzi e disponibilità.
Misura | Pz | Cod. prod. | Prezzo | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|
Tute con cappuccio (non sterili), tipo 4/5/6 | |||||
S | 50 | 113-8231E | |||
M | 50 | 113-8232E | |||
L | 50 | 113-8233E | |||
XL | 50 | 113-8234E | |||
XXL | 50 | 113-8235E | |||
XXXL | 50 | 113-8236E | |||
Tute per camera bianca con cappuccio (non sterili), tipo 5/6 | |||||
S | 50 | 113-8225E | |||
M | 50 | 113-8226E | |||
L | 50 | 113-8227E | |||
XL | 50 | 113-8228E | |||
XXL | 50 | 113-8229E | |||
XXXL | 50 | 113-8230E | |||
Tute con cappuccio (sterili) | |||||
S | 20 | 113-7881E | |||
M | 20 | 113-7882E | |||
L | 20 | 113-7883E | |||
XL | 20 | 113-7884E | |||
XXL | 20 | 113-7885E | |||
XXXL | 20 | 113-7886E |