Strumento di pulizia per isolatori: struttura del mocio, testa e manico di ricambio
NOVITÀ!
Progettato appositamente per lavorare con isolatori e in altre aree limitate, difficili da raggiungere
- Manici leggeri e facili da manovrare, per operazioni con una sola mano
- Testa a snodo con profilo basso per raggiungere i punti più difficili
- Progettata per sostituzioni rapide del panno durante il funzionamento, la testa imbottita consente di eseguire operazioni di pulizia costanti su diverse superfici senza perdere potenza pulente
- I bordi arrotondati puliscono gli angoli dell'isolatore e prevengono graffi o danni alle superfici
- Disponibile con diversi tipi di manici e panni per mocio, sterili e non sterili
Login in abilitato a vedere prezzi e disponibilità.
Descrizione | Pz | Cod. prod. | Prezzo promozionale | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|
Strumento di pulizia per isolatori AlphaMop™ | 1 mocio/confezione; 2 manici (da 18" e 24"); 1 spugna in poliestere espanso e 6 panni da mocio in poliestere |
129-0273E | |||
Spugne e panni di ricambio in poliestere sterili Mini AlphaMop™ | 125 panni e 25 spugne/confezione |
141-1046E | |||
Spugne in poliestere e panni in microfibra sterili per strumento di pulizia per isolatori | 5 panni e 1 spugna/sacchetto; 25 sacchetti/confezione |
141-1047E | |||
Spugne in poliestere espanso di ricambio Mini Alpha Mop | 10 pz/conf. (10) 1 * 100 articoli | 129-0275E | |||
Panni per mocio AlphaWipe® di ricambio (ISO Classe 4-8) | 150 panni per mocio/confezione; 25 panni/sacchetto interno; 6 sacchetti interni/confezione | 129-0276E | |||
Strumento di pulizia per isolatore Mini-AlphaMop™, kit di ricambio in poliestere (ISO Classe 4-8) | 150 panni per mocio/confezione; 25 panni/sacchetto interno; 6 sacchetti interni/confezione; 6 spugne in espanso/confezione | 141-1058E |