NeutraKlean - Nuovo detergente sterile Contec pronto all'uso
Maggiore sicurezza e igiene in camere bianche A e B grazie al nuovo detergente sterile
- Delicato sulle superfici: pH neutro, formula a bassi residui
- Delicato per il personale e per l'ambiente: nessuna classificazione di pericolo CLP
- Semplice da utilizzare: comodo sacchetto a strappo, non richiede diluizione, disponibile in flacone spray da 1 l o in contenitore da 5 l
- Formulato con acqua purificata (Ph. Eur.)
- Irradiazione a raggi gamma validata, minimo 25 kGy
- Durata a magazzino di 2 anni (confezione integra), 6 mesi dopo l'apertura per il flacone da 1 l (con sacchetto interno)
Login in abilitato a vedere prezzi e disponibilità.
Descrizione | Pz | Cod. prod. | Prezzo | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|
NeutraKlean sterile trigger spray | 6 da 1 l | 141-1305E | |||
Contenitore sterile NeutraKlean | 2 da 5 l | 141-1306E |