Guanti in nitrile per camera bianca VWR Collection
NOVITÀ!
Nuovi guanti in nitrile per camera bianca VWR Collection: l'alternativa perfetta per passare dal lattice al nitrile.
- Elevata resistenza allo strappo e alla permeazione di numerosi solventi, acidi e basi
- In involucro doppio di polietilene sigillato per camera bianca (100 pz/fodera; 10 fodere a sacchetto/scatola). Guanti sterili in confezione singola (50 paia a fodera, 4 fodere a sacchetto/scatola)
- Estraibili misurati secondo IEST-RP-CC005.3
- Versione sterile: livello di endotossine <20 EU/guanto
- Conformi alla direttiva 89/686/CEE ed EN 374 sui DPI
- Privi di lattice di gomma naturale