Guanti per isolatore AlphaTec® Ansell in materiale EPDM rivoluzionario
Maggiore protezione e sostituzione ridotta dei guanti grazie ai materiali EPDM ed EPDM+, progettati appositamente per applicazioni Life Sciences
I guanti per isolatore AlphaTec® in EPDM ed EPDM+ Ansell offrono protezione e resistenza elevate senza compromettere comfort, libertà di movimento e sensibilità tattile. L'esclusivo materiale EPDM+ bianco con sistema di identificazione degli strappi a doppio strato è perfetto per le applicazioni Life Science, in cui l'identificazione di eventuali strappi e contaminanti è fondamentale.
- Qualità e consistenza eccellenti, disponibili in due colori: EPDM nero ed EPDM+ bianco
- Conformità garantita con le normative FDA per il contatto con gli alimenti (FDA CFR21)
- Adatti per l'uso con un'ampia gamma di farmaci chemioterapici
- Progettati per sterilizzazioni ripetute, per ridurre la necessità di cambiare i guanti
- Comfort e libertà di movimento, con una buona sensibilità tattile
Misura | Colore | Lunghezza | Spessore | Ø | Cod. prod. | Prezzo | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grammatura media | ||||||||
9,5 | Nero | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4342E | |||
11 | Nero | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4341E | |||
9,5 | Nero | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4467E | |||
11 | Nero | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4466E | |||
11 | Nero | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4471E | |||
11 | Nero | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4470E | |||
Pesanti | ||||||||
9,5 | Nero | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4344E | |||
11 | Nero | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4343E | |||
9,5 | Nero | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4469E | |||
11 | Nero | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4468E | |||
9,5 | Nero | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4473E | |||
11 | Nero | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4472E | |||
EPDM, con fodera | ||||||||
9,5 | Bianco | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4475E | |||
11 | Bianco | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4474E | |||
9,5 | Bianco | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4477E | |||
11 | Bianco | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4476E | |||
9,5 | Bianco | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4479E | |||
11 | Bianco | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4478E |