Innovativo sistema ventilato di casco e cappuccio ViVi-CR - vincitore dei migliori premi del settore!
Sistema ventilato di casco e cappuccio, sterile e premiato ViVi-CR per operatori in clean room asettiche
Gli operatori di clean room asettiche (classe A/B) sono tenuti a indossare cappucci, maschere e occhiali a mascherina per clean room ma spesso incontrano problemi in fatto di comfort, mantenimento di una temperatura corretta e appannamento degli occhiali. Nel tentativo di trovare una soluzione più pratica, VWR ha identificato in THI un partner per lo sviluppo di nuovi prodotti.
THI è un produttore austriaco, esperto del settore, che produce caschi chirurgici dotati di molte delle caratteristiche richieste. Da allora, VWR e THI lavorano insieme e hanno sviluppato un nuovo sistema ventilato di caschi basato sul casco chirurgico originale ma realizzato appositamente per il personale in clean room di grado A/B EU-GMP.
THI soddisfa con successo i requisiti del settore in termini di comfort, traspirabilità, filtrazione, rilascio di particelle, rumore e visione panoramica. Il risultante casco ViVi-CR è ora una soluzione nuova e unica sul mercato.
- ViVi-CR crea una barriera fisica tra l'utente e l'ambiente per ridurre il trasferimento di particelle, fornendo un clima confortevole per l'operatore all'interno del cappuccio utilizzando uno scambio d'aria attivo.
- Il sistema ViVi-CR copre tutto il viso e la testa, mentre le maschere per il viso lasciano spazio ad una fuoriuscita incontrollata di aria e gli occhiali a mascherina potrebbero non coprire tutta la pelle del viso. Le velocità elevate del flusso d'aria del sistema ViVi-CR eliminano qualsiasi problema in fatto di appannamento, mentre la bassa rumorosità operativa consente ai lavoratori di comunicare tra loro.
- Grazie alla tecnologia di regolazione tramite gesti della velocità della ventola, gli utenti possono continuare a lavorare con le mani e devono solo annuire per modificare la velocità delle ventole interne. In alternativa, in modalità automatica, la tecnologia di rilevamento del movimento riconosce i livelli di attività fisica e regola automaticamente la velocità della ventola.
- Dal suo lancio nel 2019, ViVi-CR ha vinto il premio "Innovation Award" in occasione dell'evento 2019 ContaminExpo Congress, a Parigi e il premio "Highly Commended" alla manifestazione Cleanroom Technology Exhibition nel Regno Unito.
ViVi-CR - il nuovo sistema ventilato e sterile di casco e cappuccio per clean room asettiche di grado A/B, disponibile solamente da VWR.
Scopri il futuro della produzione asettica di grado A/B
Scopri l'eccellente combinazione del sistema a cappuccio ViVi-CR e dell'abbigliamento DuPont Tyvek® IsoClean® per una protezione ottimale del personale e del prodotto.
Video tutorial sulla vestizione
Procedure di vestizione GMP conformi per l'abbigliamento Tyvek® IsoClean® e il sistema a cappuccio ViVi_CR