Consumabili per il controllo delle endotossine
Soluzioni VWR per la riduzione dei livelli di bioburden ed endotossine nei processi di produzione
- Alcol e disinfettanti sterili (la disponibilità potrebbe variare in base al paese; rivolgersi all'assistenza clienti VWR di zona per ulteriori informazioni)
- Amplitude™ Kappa™ Sterile LE, panni asciutti in tessuto non tessuto, economicamente convenienti, in sacchetti doppi in confezione da 25 pezzi, con limite di endotossine di 20 EU a panno
- Polynit Heatseal Sterile LE, panni asciutti in poliestere, con bordi sigillati, ripiegati in sacchetti tripli in confezione da 10 pz, con limite di endotossine di 1 EU a panno
- PROSAT® Sterile PS-911 LE, panni in polipropilene preimbevuti con 70% alcol isopropilico di grado farmaceutico e 30% acqua deionizzata, in sacchetto doppio in buste richiudibili da 30 pezzi, con limite di endotossine di 20 EU a panno
- PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE, panni in poliestere con bordi sigillati, preimbevuti con 70% alcol isopropilico di grado farmaceutico e 30% acqua per iniezione (USP), in sacchetto triplo in buste richiudibili da 10 pezzi, con limite di endotossine di 1 EU a panno
Login in abilitato a vedere prezzi e disponibilità.
Descrizione | Materiale | Asciutti/preimbevuti | Confezione | Pz | Cod. prod. | Prezzo | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panni Amplitude™ Kappa™ Sterile LE; 23×23 cm, <20 EU/panno | In poliestere/lyocell non tessuto | Asciutti | Sacchetto doppio, 40×25 panni | 1000 | 115-1863E | |||
Panni Amplitude™ Kappa™ Sterile LE; 30×30 cm, <20 EU/panno | In poliestere/lyocell non tessuto | Asciutti | Sacchetto doppio, 40×25 panni | 1000 | 115-1864E | |||
Panni Polynit Heatseal Sterile LE; 23×23 cm, <1 EU/panno | In poliestere tessuto con bordi sigillati | Asciutti | Sacchetto triplo, 50×10 panni | 500 | 115-2438E | |||
Panni PROSAT® Sterile PS-911 LE; 23×28 cm, <20 EU/panno | In polipropilene non tessuto | 70% alcol isopropilico di grado farmaceutico 30% acqua deionizzata | Sacchetto doppio, 36×30 panni | 1080 | 115-2439E | |||
Panni PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE; 23×23 cm, <1 EU/panno | In poliestere tessuto con bordi sigillati | 70% alcol isopropilico di grado farmaceutico 30% acqua per iniezione | Sacchetto triplo, 55×10 panni | 550 | 115-1424E | |||
Panni PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE; 30×30 cm, <1 EU/panno | In poliestere tessuto con bordi sigillati | 70% alcol isopropilico di grado farmaceutico 30% acqua per iniezione | Sacchetto triplo, 30×10 panni | 300 | 115-2440E |