Unità di distribuzione e smaltimento per camere bianche
Questa unità autonoma di distribuzione e smaltimento rappresenta la combinazione perfetta per qualsiasi spogliatoio di accesso a camere bianche, esistente o di nuova progettazione.
- Design moderno, gradevole e accattivante
- Adatta per tutte le industrie con camere bianche
- Modulare, installazione semplice
- Materiale della struttura: acciaio inossidabile 304L elettrolucidato
- Non necessita di fissaggio a parete
Login in abilitato a vedere prezzi e disponibilità.
Descrizione | L×P×A (mm) | Cod. prod. | Prezzo promozionale | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|
Dispenser con 4 scomparti | 800×205×600 | 134-0504E | |||
Armadietto di smaltimento | 800×430×900 | 134-0486E | |||
Telaio per il collegamento del dispenser all'armadietto | - | 134-0487E |