Prodotti Tyvek® DuPont™
Tyvek® è un tessuto non tessuto unico dotato di protezione intrinseca progettata proprio internamente. Non presenta pellicole e laminati che possono abradere o usurarsi nel tempo – Tyvek® mantiene l’utente protetto durante l’utilizzo. Progettato per bilanciare in modo ottimale la protezione, l’abbigliamento protettivo Tyvek® è l’ideale per un ampia gamma di lavori. Dalla verniciatura a spruzzo alla manipolazione di piombo o rimozione di amianto, il design ergonomico aiuta a mantenere protetti gli operai quando il gioco si fa duro. È inoltre privo di riempitivi, additivi e siliconi.
Tyvek® 500 Xpert
Ha stabilito un nuovo standard di protezione nella categoria di tipo 5 e 6, grazie a maggiore protezione e comfort. Gli indumenti Tyvek® sono costituiti da polietilene ad alta densità ottenuto mediante processo "flash spun” e forniscono un equilibrio idea
Tyvek® 500 Labo
Per proteggere chi li indossa e i processi nei laboratori e negli ambienti puliti. Tyvek® è permeabile sia all'aria che al vapore acqueo, ma respinge i liquidi a base acquosa e gli aerosol.
Tyvek® 600 Plus
Per proteggere chi li indossa e i processi nei laboratori e negli ambienti puliti. Tyvek® è permeabile sia all'aria che al vapore acqueo, ma respinge i liquidi a base acquosa e gli aerosol.
Video
Tyvek® fa la differenza
Tyvek® DuPont™ offre un equilibrio ideale di protezione, durata e comfort.
Letteratura
Protezione personale DuPont
Catalogo dei prodotti