Guanti Tychem® DuPont™
Continua ad essere protetto, fino alla punta delle dita! Una nuova gamma di guanti protettivi di Dupont, per completare la gamma di indumenti Tychem. Gli indumenti protettivi Tychem® di Dupont contro i prodotti chimici, sono riconosciuti per la loro affidabilità contro l'esposizione a sostanze chimiche organiche ed inorganiche pericolose. Per garantire la massima protezione fino alla punta delle dita, DuPont sta ampliando le sue soluzioni di protezione contro i prodotti chimici con la sua nuova gamma di guanti Tychem®, perfettamente compatibili con le tute.
Tychem® NP530 DuPont™
Doppio strato di neoprene su gomma naturale. L’ideale per la movimentazione accurata in ambienti dove sono presenti solventi. Neoprene su gomma naturale è un vero vantaggio per la destrezza e riduce l’affaticamento delle mani.
Tychem® NT430 DuPont™
Nitrile ibrido molto comodo. L’ideale per il lavoro in ambienti umidi o oleosi, e per la movimentazione di piccole parti. Approvati per la manipolazione di alimenti.
Tychem® NT480 DuPont™
Realizzati per durare e ridurre la fatica. L’ideale per lavorare in sicurezza in ambienti umidi o oleosi. Felpati e dotati di design ergonomico per il massimo del comfort.
Tychem® NT420 DuPont™
Guanti monouso molto resistenti, barriera alla maggior parte dei grassi e idrocarburi. Perfetti per i lavori che richiedono una protezione contro i prodotti chimici, mantenendo la discriminazione tattile.
Video
Guanti Tychem® DuPont™
Linea di guanti Tychem® per una maggiore compatibilità con la nostra gamma di dispositivi di protezione individuale.