Prodotti ProShield® DuPont™
Realizzati con un tessuto morbido e dotati di eccellente traspirabilità, le tute ProShield® di DuPont proteggono contro le particelle non pericolose e leggeri spruzzi di liquidi.
Proshield® 20
Basata sulla tecnologia SMS, tuta leggera traspirante per la protezione di base di tipo 5 e 6. Gli indumenti ProShield® 20 sono la scelta ideale per gli operai che desiderano proteggersi contro lo sporco e il sudiciume durante i lavori leggeri e in altre
Proshield® 20 SFR
La soluzione per proteggere te e il tuo abbigliamento da lavoro ignifugo sottostante. ProShield® 20 SFR fornisce una protezione limitata contro la propagazione delle fiamme (indice 1) e una protezione contro le particelle
Proshield® 8 Proper
Le tute ProShield® 8 Proper sono comode perché il materiale consente il passaggio dell'aria e del vapore acqueo. Le tute ProShield® 8 Proper possono essere utilizzate molte volte e anche lavate fino a sette volte.