Indumenti Tychem® DuPont™
Indumenti Tychem® DuPont™ per una protezione leggera contro i rischi chimici e biologici. Non tutte le minacce mortali si presentano sotto forma di incendi o di armi. Per la protezione completa contro i livelli bassi di prodotti chimici pericolosi, i gas tossici e i rischi biologici, gli operai industriali si affidano agli indumenti Tychem® DuPont™. Tychem® è una gamma di tessuti innovativi costituti da barriere multistrato, che contribuiscono a proteggere dai pericoli chimici e biologici. Laminato in Tyvek® per una maggiore resistenza, offre una soluzione robusta con un alto livello di protezione contro i prodotti chimici e con un peso insolitamente basso.
FaceSeal Tychem® 6000 F
Design a tenuta combinato con l’affidabile protezione Tychem®. FaceSeal Tychem® 6000 F DuPont™. Tuta con cappuccio con guarnizione in gomma sul cappuccio per una vestibilità a tenuta intorno al respiratore.
Tychem® 2000 C
Gli indumenti Tychem® 2000 C si avvalgono della resistenza del tessuto Tyvek® e di una barriera polimerica per offrire una buona protezione contro la permeazione di un'ampia gamma di prodotti chimici inorganici e minacce biologiche (anche sotto pressione)
Video
Letteratura
Protezione personale DuPont
Catalogo dei prodotti