Cappe a flusso laminare
Tutte le cappe a flusso laminare offerte da basan funzionano in base al principio del flusso forzato d'aria a bassa turbolenza. Utilizzando questo principio si introduce una corrente d'aria orizzontalmente o verticalmente lungo tutta l'area di lavoro del banco. Durante questa procedura l'aria dell'ambiente viene introdotta nell'area di lavoro come corrente a flusso laminare tramite un prefiltro e fluisce orizzontalmente o verticalmente attraverso un filtro ad elevate prestazioni per sostanze in sospensione. Questa corrente d'aria cattura le particelle direttamente dall'origine e le trasferisce senza flusso di ritorno lontano dalla cleanroom tramite il condotto di scarico dell'aria. La scelta di un flusso verticale o orizzontale deve essere basata sulla quantità e geometria degli articoli situati nell'area di lavoro.
Le cappe a flusso laminare evitano la contaminazione da parte di particelle durante il riempimento o confezionamento di prodotti. Le cappe a flusso laminare sono installate sulle linee di produzione esistenti. I moduli a flusso verticale possono essere montati su strutture mobili e spostati da una zona all'altra. La conduzione laterale del flusso d'aria pulita e la protezione della zona di lavoro è ottenuta tramite tende in PVC o pannelli laterali.
Selezione prodotti
Unità a flusso laminare
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...