Cappe per processazione a umido
Caratteristiche:
- Design autoportante con pannelli in polipropilene spessi 20 mm saldati
- Pannelli di lavoro opzionali in acciaio inox o in polipropilene naturale
- Aspirazione/estrazione mediante il pannello di lavoro perforato
- Vasche di raccolta con condotti dell'aria, saldati all'involucro
- Vasche di raccolta con inclinazione laterale del 2% verso il retro
- Vasca di raccolta con setaccio a maglia larga
- Bagno ad acido, dispositivi di lavaggio, bagnimaria, ecc. integrabili opzionalmente
- Area inferiore dotata di ante pieghevoli. L'area inferiore può essere aspirata per estrazione similmente al pannello di lavoro perforato
- Opzionalmente, la base può poggiare su piedini in acciaio inox regolabili in altezza
- Collegamenti di alimentazione di base sul lato posteriore del banco
- Elementi operativi e display facilmente leggibili sul lato anteriore, all'altezza del tavolo
- Il coperchio trasparente garantisce la protezione contro spruzzi di acqua
Dimensioni:
Modello: CT 975
Larghezza banco: 975 mm
Quantità raster (pannelli di lavoro/vasche): 2
Larghezza banco: 695 o 850 mm
Larghezza ante: 675 mm
Modello: CT 1280
Larghezza banco: 1280 mm
Quantità raster (pannelli di lavoro/vasche): 3
Larghezza banco: 695 o 850 mm
Larghezza ante: 780 mm
Modello: CT 1585
Larghezza banco: 1585 mm
Quantità raster (pannelli di lavoro/vasche): 4
Larghezza banco: 695 o 850 mm
Larghezza ante: 1085 mm
Modello: CT 1890
Larghezza banco: 1890 mm
Quantità raster (pannelli di lavoro/vasche): 5
Larghezza banco: 695 o 850 mm
Larghezza ante: 1390 mm