Misuratori di punto di rugiada e umidità
Per determinate applicazioni specifiche nell'industria farmaceutica, la calibrazione deve essere eseguita ogni 3 mesi, poiché i dispositivi di misurazione sono soggetti al processo di validazione e anche le più piccole fluttuazioni possono influenzare notevolmente l'applicazione.
Calibratore di umidità
- Per la calibrazione di sensori di umidità, trasmettitori e dispositivi portatili
- Genera valori di umidità stabili dal 10 al 90% di UR
- Compatti e facili da trasportare
- Rapida stabilizzazione della camera di prova
- Opzionale: igrometro di riferimento tracciabile indipendente
- Diversi sensori calibrabili contemporaneamente
Calibratore di temperatura/umidità
- Per la calibrazione di sensori di umidità rF e trasmettitori
- Temperature da 10 a 50°C con una precisione di 0,1°C e umidità dal 10 al 90% di UR
- Possibilità di calibrazioni precise e ripetibili
- Generazione simultanea di umidità e temperatura
- Eccellente stabilità
- Compatti e facili da trasportare
- Opzionale: registratore di dati incorporato, per registrare il sensore di riferimento e i sensori da calibrare
- Per sensori con Ø 5 – 25 mm