Tubi in silicone
VWR offre una vasta gamma di componenti in silicone vulcanizzati al platino, orientati non solo alle esigenze del settore farmaceutico, dei dispositivi medici e delle biotecnologie, ma modificabili anche per soddisfare le esigenze dei clienti.
Questi prodotti vengono fabbricati e confezionati in camere bianche di classe 8 per garantire la massima qualità e nel rispetto delle norme di certificazione, tra cui DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 14644 e DIN EN ISO 14971 (2013), oltre alle linee guida GMP e FDA.
Oltre ai tubi in silicone standard, offriamo anche:
- Tubi in silicone per pompe peristaltiche
- Tubi rinforzati con filato, per applicazioni particolarmente complesse, quali il trasferimento di liquidi ad alta pressione
- Tubi con codice colore per facilitare la distinzione dei tubi in sistemi complessi
- Tubi PharmaFokus®, realizzati in elastomero di silicone vulcanizzato al platino per l'industria farmaceutica
- Guarnizioni in silicone, utilizzate per sigillare le superfici di componenti di dispositivi medici accoppiati o per consentire il collegamento tra i tubi
- Tappi in silicone di grado farmaceutico, da utilizzare come guarnizioni e tappi ermetici su provette di vetro, fiale e matracci
Selezione prodotti
Tubi in silicone
Ampia varietà di tubi vulcanizzati al platino, prodotti con la massima qualità e nel rispetto delle norme di certificazione.