Disinfezione dell'aria in cleanroom
Poiché la disinfezione dell'aria non può essere eseguita in presenza di persone o animali, viene eseguita in genere automaticamente durante la notte e viene considerata soprattutto per la disinfezione sporicida periodica piuttosto che come pratica quotidiana.
Nella disinfezione dell'aria, la macchina e il disinfettante devono essere considerati un unico sistema ed essere qualificati congiuntamente, in quanto la combinazione di macchine e disinfettanti differenti produrrebbe risultati non affidabili o anche non corretti.
Il mercato offre numerose tecnologie, caratterizzate da vari livelli di complessità e che richiedono investimenti finanziari ampiamente diversificati. Ritenendo la disinfezione un'importante responsabilità dell'utente finale, proponiamo esclusivamente sistemi economicamente accessibili e di semplice utilizzo per gli utenti finali, che saranno in grado di utilizzarli correttamente dopo una breve formazione.
Selezione prodotti
Disinfezione dell'aria
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...