Sistemi di stoccaggio a secco
A tale scopo è possibile adottare sistemi di stoccaggio a secco. Con questi sistemi i prodotti conservati sono circondati da un'atmosfera inerte e secca, se necessario. Per ottenere un'atmosfera stabile e secca sono disponibili 3 diverse tecnologie di deumidificazione.
- Deumidificazione ad azoto: immissione controllata di azoto
- Deumidificazione ad assorbimento: essiccazione controllata dell'aria con un deumidificatore ad elevata efficienza di assorbimento
- Deumidificazione ad aria compressa: immissione controllata di aria compressa
Caratteristiche:
- Materiali: vetro acrilico trasparente o acciaio verniciato a polvere
- Per componenti sensibili a luce bianca: disponibile nella versione giallo acrilico (AMBRA)
- Unità di controllo con flusso automatico (il sistema eroga solo quando necessario)
- Versione ESD (resistenza di 107 ohm/cm²)
- Allarmi visivi e acustici ottimali
- Sistema di camera opzionale (divisione del volume della cabina in camere singole)
- Opzionale con sportelli bloccabili
- Funzioni di registrazione dati opzionali
- Molti più arredi interni personalizzati dei sistemi