FAQ sui sistemi di pompe per tubi Masterflex®
Creare l’ecosistema di laboratorio perfetto non è una questione da prendere alla leggera. Per questo motivo ci impegniamo non solo a fornire i migliori prodotti biologici, ma anche a rispondere alle domande che potresti avere durante la navigazione.
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi, consulta le nostre domande frequenti (FAQ).
Nozioni di base sulle pompe peristaltiche
  1. Come funziona una pompa per tubi Masterflex® ?
Portate
  1. Quali portate sono raggiungibili?
  2. Quale precisione di flusso posso aspettarmi?
  3. I volumi misurati sono ripetibili?
  4. Qual è l’effetto della viscosità del fluido sul flusso?
Teste delle pompe
  1. Qual è la pressione massima ottenibile?
  2. Qual è la pressione massima di ingresso?
  3. Qual è il sollevamento massimo di aspirazione?
  4. Sono necessarie valvole di controllo?
  5. Le pompe Masterflex® possono funzionare a secco?
  6. Le pompe Masterflex® sono autoadescanti?
  7. Le pompe Masterflex® sono pompe di tipo volumetrico?
  8. Le pompe Masterflex® sono non sifonanti?
  9. È possibile pompare liquami o soluzioni abrasive?
  10. Perché vengono offerte così tante teste della pompa e dimensioni di tubi?
  11. Il flusso è reversibile?
Tubi
  1. Il tubo è importante?
  2. Quali sono gli intervalli di temperatura dei materiali che possono essere pompati?
  3. Qual è la resistenza chimica?
  4. Cosa determina la durata dei tubi?
  5. Quale formulazione dei tubi garantisce la durata maggiore?
  6. In che modo la velocità della pompa influisce sulla durata dei tubi?
  7. Il tubo è compatibile con le applicazioni alimentari e sterili?
  8. È difficile sostituire i tubi?
Azionamenti
  1. Perché nei gruppi di pompe L/S, I/P e B/T sono disponibili teste di pompaggio prive di azionamenti?
  2. È possibile utilizzare più di una testa della pompa con un singolo azionamento?
  3. Sono disponibili sistemi di azionamento diversi da quelli illustrati nel nostro catalogo generale?
Come funziona una pompa per tubi Masterflex® ?
Ogni sistema di pompaggio è suddiviso in tre parti: testa della pompa, azionamentoe tubo. La testa della pompa è costituita dal rotore e dall’alloggiamento; l’azionamento crea la forza necessaria per muovere il rotore; il tubo funge da camera di pompaggio. Queste tre parti pompano il fluido seguendo i seguenti passaggi:
  1. il tubo viene posizionato nel letto del tubo tra il rotore e l’alloggiamento, dove viene occluso (schiacciato).
  2. I rulli del rotore si muovono sul tubo, spingendo il fluido. Il tubo dietro i rulli riprende la sua forma, crea un vuoto e attira il fluido dietro di sé.
  3. Tra i rulli si forma un “cuscino” di fluido. Questo dipende dal diametro interno (DI) del tubo e dalla geometria del rotore. La portata è determinata dalla moltiplicazione della velocità per la dimensione del cuscino. Questo cuscino rimane abbastanza costante tranne nel caso di fluidi molto viscosi.
  4. 4. Guarda la nostra semplice animazione che mostra una pompa per tubo Masterflex® in azione.
Teste delle pompe
1 Qual è la pressione massima ottenibile?
A seconda del tubo scelto, la pressione massima ottenibile è di 40 psi (2,7 bar); la pressione nominale è di 25 psi (1,7 bar).
2. Qual è la pressione massima di ingresso?
In genere 40 psi (2,7 bar), a seconda del DI del tubo, dello spessore della parete e della formulazione.
3. Qual è il sollevamento massimo in aspirazione?
Il sollevamento massimo in aspirazione è 29 ft (8.8 m) H20.
4. Sono necessarie valvole di controllo?
No. Il nostro straordinario design non le richiede.
5. Le pompe Masterflex® possono funzionare a secco?
Sì. Possono pompare gas, liquidi o fasi miscelate.
6. Le pompe Masterflex® sono autoadescanti?
Sì. Possono sviluppare un vuoto superiore a 26” Hg (660 mm Hg).
7. Le pompe Masterflex® sono pompe di tipo volumetrico?
Sì. La portata con acqua è direttamente proporzionale alla velocità del rotore fino alle capacità massime dell’azionamento.
8. Le pompe Masterflex® sono non sifonanti?
Sì. Un rullo chiude sempre il tubo, in modo da evitare il riflusso.
9. È possibile pompare liquami o soluzioni abrasive?
Sì. I limiti sono rappresentati dalla viscosità e dalle dimensioni delle particelle rispetto al diametro interno del tubo selezionato. Per le particelle dure, si consiglia un diametro interno del tubo pari a 20 volte il diametro della particella. Per le particelle morbide, si consiglia un diametro interno del tubo pari a 4 volte.
10. Perché vengono offerte così tante teste della pompa e dimensioni di tubi?
Le pompe Masterflex® sono modulari per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni. Offriamo teste delle pompe per pressioni più elevate, fluidi sensibili al taglio e requisiti di ingombro ridotto, per citarne alcuni. Questo si combina con la varietà di tubi Masterflex® disponibili con formulazioni per acidi e basi, prodotti biologici sensibili, alimenti e molti altri tipi di fluidi.
11. Il flusso è reversibile?
Sì. Le specifiche si applicano sia in rotazione oraria che antioraria.
Portate
1 Quali portate sono raggiungibili?
I nostri sistemi di pompe Masterflex® Ismatec® forniscono portate a partire da 0,0001 a 365 mL/min. I sistemi L/S® forniscono portate a partire da 0,00005 a 3400 mL/min. I sistemi I/P forniscono portate da 0,001 a 26 LPM e i sistemi B/T® forniscono portate da 0,3 a 42 LPM.
2. Quale precisione di flusso posso aspettarmi?
È possibile ottenere una precisione di flusso migliore di ±0,5% con sistemi di flusso calibrati. Per altri sistemi, è possibile ottenere una precisione di ±2-5% per applicazioni di trasferimento generali.
3. I volumi misurati sono ripetibili?
I volumi sono ripetibili con una precisione di ±0,5% o superiore utilizzando sistemi calibrati.
4. Qual è l’effetto della viscosità del fluido sul flusso?
Tutte le portate si basano sull’acqua. Aumentando la viscosità del fluido, la portata diminuisce.
Tubo
1. Il tubo è importante?
Il tubo è la camera della pompa. L’elasticità del tubo fornisce il sollevamento in aspirazione; la sua resistenza fornisce la capacità di gestire la pressione; le sue caratteristiche di flessibilità determinano la durata del pompaggio; il suo foro determina la portata e lo spessore della sua parete determina l’efficienza del pompaggio.
Per garantire portate precise e una lunga durata dei tubi, utilizza solo tubi per pompe Masterflex nelle tue applicazioni di tubi per pompe. I tubi per pompe Masterflex sono la scelta migliore perché, a differenza dei tubi per usi generici, sono specificamente progettati ed estrusi con precisione per soddisfare le tolleranze più strette per l’uso nelle pompe peristaltiche Masterflex. I tubi Masterflex ti aiuteranno a ottenere le massime prestazioni e a rispettare numerosi standard e classificazioni.
2. Quali sono gli intervalli di temperatura dei materiali che possono essere pompati?
L’intervallo di temperatura ottimale è compreso tra 32 e 104 °F (da 0 a 40 °C). L’intervallo di temperatura massimo è compreso tra -40 e 302 °F (-40 e 150 °C) per i tubi e tra 32 e 104 °F (0 e 40 °C) per la testa della pompa.
3. Qual è la resistenza chimica?
Dipende dallo stile di tubo (vedi il Tubing and Chemical Compatibility Database (Banca dati sulla compatibilità dei tubi e dei prodotti chimici)).
4. Cosa determina la durata dei tubi?
Molti fattori influiscono sulla durata dei tubi. La velocità della pompa e la pressione del sistema, il materiale del tubo e la compatibilità chimica, l’abrasività del liquido (mezzo) pompato, la temperatura del fluido e persino l’ambiente in cui si trova la pompa hanno un effetto. Visita la nostra guida sui tubi STAMP per consultare il processo di raccomandazione passo dopo passo seguito dal nostro team applicativo.
5. Quale formulazione dei tubi garantisce la durata maggiore?
Norprene*, PharMed* BPT, Pharmapure, Puri-Flex, Tygon E-LFL*, silicone, C-FLEX**, e Viton***, in questo ordine.
6. In che modo la velocità della pompa influisce sulla durata dei tubi?
La durata utile dei tubi è inversamente proporzionale alla velocità della pompa. La velocità minima garantisce la massima durata.
7. Il tubo è compatibile con le applicazioni alimentari e sterili?
Sì. Alcune formulazioni di tubi soddisfano le specifiche NSF e i requisiti FDA e USDA per la manipolazione degli alimenti. Molti possono essere sterilizzati
8. È difficile sostituire i tubi?
No, in realtà la sostituzione dei tubi è molto semplice. Le teste delle pompe EASY-LOAD®, EASY-LOAD II®, ad alte prestazioni a cartuccia e le RAPID-LOAD® consentono una sostituzione facile e rapida dei tubi. Con la testa della pompa standard, la sostituzione dei tubi è facile grazie alla chiave di caricamento in dotazione.
Azionamenti
1. Perché nei gruppi di pompe L/S, I/P e B/T sono disponibili teste di pompaggio prive di azionamenti?
Il concetto modulare consente di personalizzare il sistema per ottenere la massima flessibilità.
2. È possibile utilizzare più di una testa della pompa con un singolo azionamento?
Sì. È possibile impilarne un numero qualsiasi (in genere da due a quattro) in qualsiasi combinazione utilizzando teste standard o EASY-LOAD fino alla capacità di coppia massima dell’azionamento.
3. Sono disponibili sistemi di azionamento diversi da quelli illustrati nel catalogo generale?
Sì. Il nostro ufficio tecnico può personalizzare, progettare o modificare un azionamento o un pacchetto di azionamenti secondo le tue specifiche per acquisti in quantità e applicazioni OEM.
* Norprene, PharMed®, Tygon—Marchio registrato Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
**C-FLEX—Marchio registrato Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
*** Viton®—Marchio registrato di The Chemours Company.
Masterflex®: insuperabili nel nostro settore
Trova tutte le risposte alle tue domande su pompe, tubi, fluidi e tutto ciò che serve al tuo laboratorio. Contattaci oggi stesso per ulteriori domande o per effettuare un ordine.