Utilizzo delle pompe di processo Masterflex® L/S® e I/P® nelle applicazioni in clean room di classe ISO 5 (classe 100)
Descrizione generale
Poiché i processi di produzione di una miriade di settori industriali devono far fronte a requisiti normativi sempre più severi, volti a proteggere i processi e i prodotti finali dalla contaminazione di sostanze estranee, le aziende di tutto il mondo si rivolgono alla tecnologia delle clean room per facilitare la produzione dei loro prodotti. Nelle clean room, le dimensioni e il numero di particelle sospese nell’aria sono rigorosamente controllate. È necessario adottare misure di mitigazione per garantire che il personale e le apparecchiature integrate nell’ambiente della clean room non aumentino significativamente il carico di particelle all’interno dello spazio. Per il successo delle applicazioni in clean room, è essenziale che tutte le apparecchiature utilizzate all’interno della stessa siano testate e autorizzate per l’uso in questi ambienti. Recentemente, le pompe di processo Masterflex L/S e Masterflex I/P sono state sottoposte a questa valutazione e si sono dimostrate in grado di soddisfare o superare i requisiti per l’uso in clean room.
Riepilogo del processo di analisi
Di recente abbiamo sottoposto le pompe di processo Masterflex L/S e Masterflex I/P a ispezione presso un’agenzia di analisi indipendente (Acorn Industries, Inc., sotto la direzione del Dr. Philip R. Austin) per certificarle per l’uso in condizioni di clean room ISO Classe 5 (Classe 100). Per ottenere la certificazione, ogni pompa è stata sottoposta a un rigoroso processo di valutazione che prevedeva diverse fasi di test.
L’obiettivo principale dei test è stato la valutazione di ciascuna pompa in merito alla dispersione di materiale. Dopo aver lavato accuratamente le pompe con alcol ultra puro di grado spettrografico, punti a caso delle superfici esterne delle pompe sono stati risciacquati con alcol di grado spettrografico. Il solvente è stato rimosso da ogni superficie, insieme alle particelle raccolte, utilizzando un filtro a membrana. Un totale di dieci set di filtri sono stati raccolti a dodici intervalli per un periodo di 100 ore e poi analizzati per il carico di particolato. Oltre ai campioni di membrana, è stato utilizzato un contatore automatico e continuo di particelle sospese nell’aria in diverse posizioni rispetto alla testa della pompa. Durante la durata del test di 100 ore, i dati del contatore di particelle sono stati esaminati e azzerati ogni dieci ore. I risultati per entrambe le pompe non hanno evidenziato emissioni di materiale di base da nessuna superficie della pompa.
Conclusioni dello studio
Le pompe di processo Masterflex L/S e I/P sottoposte a valutazione sono state certificate come “accettabili per l’uso” in condizioni di clean room di Classe 100 secondo lo standard federale 209E e in condizioni di clean room di Classe 5 secondo la norma ISO 14644-1. Il ricercatore capo, il dottor Philip R. Austin, autore dello standard utilizzato a livello mondiale per gli ambienti delle clean room, ha dichiarato quanto segue:
- per realizzare i risultati ottenuti nel laboratorio di analisi, è essenziale che le pompe vengano lavate accuratamente con alcol ultrapuro di grado spettrografico, come è stato usato nel processo di prova, prima dell’uso nelle condizioni di clean room.
- Poiché entrambi i sistemi di pompaggio testati erano pompe peristaltiche, è indispensabile non solo lavare e preparare l’hardware come descritto sopra, ma anche sottoporre i tubi a un processo di pulizia per garantire la conformità ai requisiti dell’ambiente della clean room. Il processo di pulizia dei tubi consigliato è il seguente:
- immergere il tubo per due ore in un detergente/surfattante non ionico. In questo modo si rompe la tensione superficiale di eventuali particelle che si attaccano alla superficie del tubo.
- Prima dell’uso, sciacquare accuratamente il detergente/surfattante con acqua deionizzata a 10 MOhm per rimuovere tutte le particelle in eccesso dalle superfici dei tubi.
Se si osservano queste fasi di pulizia e di preparazione, sia le pompe di processo Masterflex L/S che Masterflex I/P, se accoppiate con tubi correttamente preparati, possono essere utilizzate in modo sicuro in condizioni di clean room di Classe 5 ISO (Classe 100).
Per ulteriori informazioni sulle pompe di processo Masterflex L/S e I/P e per assistenza nella scelta del tubo più adatto a un’applicazione, contattare il rappresentante locale.