Cassette per tubi Masterflex® Ismatec®: tipi CA e MS/CA
Le cassette Click 'n' Go™ di Ismatec consentono di sostituire facilmente e rapidamente i tubi delle pompe peristaltiche. Sono disponibili due tipi di cassette per tubi:
- cassette di tipo CA per tubi peristaltici a 2 stop (tubi CA)
- Cassette di tipo MS/CA per tubi peristaltici a 3 stop* (tubi MS/CA)
* I tubi di tipo più nuovo compatibili con le cassette MS/CA possono essere disponibili solo come tubi a 2 stop. La convenzione di denominazione cambia da “3 stop” a “MS/CA”.
Cassette CA
Le grandi cassette CA sono adatte all’uso con le pompe peristaltiche della serie IPC e IPC-N, a bassa portata e alta precisione. Le cassette CA alloggiano tubi peristaltici a 2 stop con uno spazio di 152 mm tra i tappi. Le dimensioni dei tubi adatti vanno da 0,13 a 3,17 mm DI. Le cassette CA dotate di leva di pressione consentono di impostare una pressione del tubo diversa per ciascun canale. A seconda dell’applicazione, del materiale e del diametro del tubo, è possibile impostare una pressione del tubo ottimale. Per mantenere una portata costante, può essere necessario regolare periodicamente la pressione del tubo. L’uso di cassette dotate di leva di pressione aumenta di solito la pressione differenziale massima raggiungibile di una pompa peristaltica.
Quando si ordina una cassetta CA, tenere presente che gli adattatori di ricambio per le cassette CA non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente.
Le cassette CA sono adatte a:
- tubi peristaltici (CA) a 2 stop
- spazio tra i tappi del tubo di 152 mm
- DI dei tubi da 0,13 a 3,17 mm
Nota: gli adattatori 07618-65 non sono inclusi con le cassette e devono essere ordinati separatamente.
Cassette MS/CA
Le piccole cassette MS/CA sono adatte per l’uso con la serie Reglo e con alcune teste di pompe (teste MS/CA) per la famiglia di pompe BVP e MCP. Le cassette MS/CA alloggiano tubi peristaltici a 3 stop (MS/CA) con uno spazio di 72 mm tra i tappi. I tubi più recenti adatti a queste cassette sono dotati solo di due tappi e sono chiamati “tubi MS/CA”. Le dimensioni dei tubi adatti vanno da 0,13 a 3,17 mm DI. Le cassette MS/CA dotate di leva di pressione consentono di impostare una pressione del tubo diversa per ciascun canale. A seconda dell’applicazione, del materiale e del diametro del tubo, è possibile impostare una pressione del tubo ottimale. Per mantenere una portata costante, può essere necessario regolare periodicamente la pressione del tubo. L'uso di cassette dotate di leva di pressione aumenta di solito la pressione differenziale massima raggiungibile di una pompa peristaltica. Le cassette MS/CA standard non vengono fornite con leva di pressione. Una pressione costante viene applicata grazie a una molla in acciaio inossidabile preinstallata.
Le cassette MS/CA sono adatte a:
- tubi peristaltici (MS/CA) a 3 stop
- spazio tra i tappi del tubo di 72 mm
- DI dei tubi da 0,13 a 3,17 mm