Sistemi di pompe peristaltiche Masterflex®
Le pompe Masterflex sono la soluzione preferita in tutto il mondo. Siamo noti come leader del settore per la progettazione, l’ingegnerizzazione e la produzione di pompe peristaltiche per tubi e tubi flessibili, pompe dosatrici a membrana, pompe per vuoto/pressione, flussimetri e miscelatori. Solo Masterflex ti offre una versatilità ineguagliabile e un’affidabilità di livello superiore - prestazioni prodotte da oltre 55 anni di produzione di pompe peristaltiche. La nostra esperienza e la selezione di oltre 10.000 configurazioni di pompe ci consentono di aiutarti a scegliere un sistema di pompe che soddisfi le esigenze specifiche della tua applicazione.
Masterflex® ha stabilito lo standard mondiale nei sistemi di pompe peristaltiche. Da tempo siamo leader del settore nella progettazione, nell’ingegnerizzazione e nella produzione di un’ampia gamma di prodotti per la movimentazione dei fluidi, tra cui:
- componenti e sistemi completi per pompe peristaltiche
- Tubi per pompe peristaltiche
- Pompe personalizzate
- MasterflexLive
La nostra esperienza e la nostra selezione di oltre 10.000 configurazioni di pompe ti permettono di ottenere il sistema di pompaggio di cui hai bisogno. Nel corso di oltre 55 anni di produzione di pompe peristaltiche, abbiamo dimostrato da tempo che solo Masterflex® può offrire una tale versatilità e affidabilità.
Serie di pompe peristaltiche Masterflex — acquista per portate
Serie Ismatec®
Microflusso, alta precisione
Portate:
da 0,0001 a 365 mL/min
Pompe a microflusso >
Serie L/S®
Controllo preciso del flusso
Portate:
da 0,00005 a 3400 mL/min
Flusso di precisione >
Serie I/P®
Sistemi potenti
Portate:
da 0,001 a 26 LPM
Portata industriale >
Serie B/T®
Portate massime
Portate:
da 0,3 a 42 LPM
Pompe a massima portata >
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pumpIntuitive e innovative
- I sensori integrati monitorano la pressione del fluido e avvisano prima che si verifichi un potenziale fallimento del processo
- Memorizzazione e richiamo di protocolli standard per garantire la continuità
- Touchscreen digitale intuitivo con navigazione ottimizzata dei menu e inserimento dei programmi, anche con i guanti bagnati!
- Le unità MasterSense offrono 3 livelli di accesso, consentendo vari livelli di programmazione, tutti protetti da password, nel rispetto delle migliori pratiche GMP
Semplici e accurate
- Le modalità operative comprendono l’esecuzione continua, l’erogazione a volume e l’erogazione a tempo
- Controllo dei batch e intervallo/spegnimento nelle modalità Volume e Tempo
- La calibrazione qualitativa del tubo garantisce una calibrazione precisa del tubo stesso
- L’indicatore grafico consente di sapere quando il tubo è calibrato in modo ottimale
Connesse e intelligenti
- Le opzioni di connettività e controllo includono EtherNet/IP, Profibus, telecomando analogico e controllo seriale
- MasterflexLive® consente di monitorare il funzionamento della pompa attraverso il cloud, tramite PC o dispositivo mobile
- Gli aggiornamenti del firmware via etere assicurano che il sistema di pompaggio MasterSense sia dotato delle caratteristiche e delle funzionalità più recenti
Caratteristiche e vantaggi della serie di pompe peristaltiche Masterflex®
Caratteristiche principali:
Convalida semplice del processo
- Il fluido è completamente contenuto nel tubo e i tubi sono realizzati con materiali vergini e biocompatibili convalidati.
Vitalità cellulare/Integrità molecolare
- Le pompe peristaltiche sono a basso taglio e riducono l’impatto fisico sulle cellule e sulle molecole di grandi dimensioni, aumentando la vitalità complessiva delle cellule per un prodotto/API più efficace.
Erogazione precisa e lineare del fluido
- Lo spostamento positivo assicura flussi volumetrici di alta precisione in tutti gli intervalli di pressione e viscosità in una relazione lineare con il numero di giri; l’occlusione garantisce l’assenza di slittamento del prodotto.
Masterflex® in esclusiva: controllo completo del percorso del fluido
- Masterflex® offre il controllo su quasi tutti gli aspetti del percorso del fluido, come la pompa, i tubi, i componenti, i sensori e i servizi di assemblaggio di livello mondiale per mettere insieme il tutto e consegnarlo nei tempi previsti..
Altri motivi per scegliere®
- Pompe autoadescanti e non aspiranti
- Alloggiamento in 316SS, modelli per il lavaggio e modulari
- Varietà di controlli operatore e connettività
- Caratteristiche di sicurezza e protezione dell’accesso
Masterflex è in grado di comprendere i flussi di lavoro complicati di movimentazione dei fluidi e offre la più ampia gamma di caratteristiche, componenti e portate per offrire a te il controllo.
Strumento di selezione delle pompe peristaltiche
Strumenti di selezione Masterflex
Trova il sistema di pompe peristaltiche in pacchetti più adatto a te in meno di 6 domande!
Configuratore Masterflex
Assembla il tuo sistema di pompe scegliendo le caratteristiche di cui hai bisogno e i componenti compatibili che ne derivano.
Di quale portata hai bisogno?
da 0,002 a 43 mL/min
Pompe a bassa portata >
da 0,006 a 3400 mL/min
Pompe a media portata >
da 0,001 a 42 LPM
Pompe ad alta portata >
Quale sostanza chimica stai pompando?
Abbina le sostanze chimiche ai tuoi materiali
Banca dati di compatibilità chimica >
Trova la vostra formula
Acquista il tubo peristaltico >
Cosa può influenzare la mia applicazione?
Pompaggio di fluidi viscosi
Leggi come pompare i fluidi viscosi >
Pompaggio di fluidi abrasivi
Leggi come pompare fluidi abrasivi >
Quale connettività è necessaria?
Monitoraggio remoto in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Get MasterflexLive >
Azionamento digitale I/O Masterflex
Guida alla selezione degli azionamenti digitali Masterflex >
Provate, testate e affidabili in tutto il mondo:
la migliore scelta di pompe peristaltiche per le tue infinite applicazioni
- Semplici
Rapida installazione. Bassa manutenzione. Facile sostituzione del tubo. - Versatili
Dalla ricerca al processo, gestiscono quasi tutti i fluidi. Più opzioni multicanale - Accurate
Portate: da 0,0001 mL/min a 42 mL/min. Standard di progettazione rigorosi. - Durature
Affidabili da oltre 55 anni. Vasta compatibilità chimica. - Personalizzabili
Sistemi configurabili. Numerose opzioni per i tubi. Facile scalabilità.
Hai bisogno di ulteriori informazioni o di aiuto nella scelta del prodotto perfetto per la tua applicazione?
I nostri esperti sono lieti di aiutarti.