Pompe peristaltiche serie B/T Masterflex®
Il miglior trasferimento di grandi quantità
Portata massima
Portata: da 0,3 a 42 LPM
Rende il lavoro efficiente
Le pompe peristaltiche Masterflex® serie B/T hanno le portate più elevate di qualsiasi altra pompa Masterflex. I loro vantaggi includono:
- Trasferimento di grandi quantità con pompa peristaltica al suo meglio
- Massima portata
- Portate da 0,3 a 42 LPM
Le nostre pompe della serie B/T rendono semplicemente più efficiente il tuo lavoro. Con i loro motori per impieghi gravosi e l’eccellente protezione dai rischi, sono costruiti per durare nel tempo.
Componenti per pompe serie B/T Masterflex
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
A broad flow range, from 0.65 to 42 LPM (0.17 to 11.1 GPM), for integration into your higher-flow bioprocess applications. Pump head accepts B/T PerfectPosition® pump tubing sizes B/T 87 and B/T 91 for repeatable and reliable performance. Open-head sensor technology stops the drive motor when pump head is opened.
Servizi e strumenti personalizzati
Soluzioni realizzate sui misura
Fornitore di pompe personalizzate, da oltre 50 anni trasformiamo le idee in realtà.
Maggiori informazioni
Tubi tagliati su misura
Abbiamo la flessibilità necessaria per soddisfare le tue esigenze e farti risparmiare tempo e denaro. Scegli il tipo, la lunghezza e la quantità dei tubo.
Maggiori informazioni
MasterflexLive®
Con MasterflexLive®, è possibile monitorare in tempo reale tutti i parametri della pompa.
Maggiori informazioni
Il monouso di Masterflex
La tua fonte per gli assemblaggi sterili monouso per bioprocessi
Maggiori informazioni
Serie di pompe peristaltiche Masterflex — acquista per portate
Serie Ismatec®
Microflusso, alta precisione
Portate:
da 0,0001 a 365 mL/min
Pompe a microflusso >
Serie L/S®
Controllo preciso del flusso
Portate:
da 0,00005 a 3400 mL/min
Flusso di precisione >
Serie I/P®
Sistemi potenti
Portate:
da 0,001 a 26 LPM
Portata industriale >
Serie B/T®
Portate massime
Portate:
da 0,3 a 42 LPM
Pompe a massima portata >
Hai bisogno di ulteriori informazioni o di aiuto nella scelta del prodotto perfetto per la tua applicazione?
I nostri esperti sono lieti di aiutarti.