Pompe peristaltiche serie L/S® Masterflex®
Versatilità e precisione
Pompe precise e affidabili con connettività e controllo di facile utilizzo.
Portata: da 0,00005 a 3400 mL/min
Le pompe peristaltiche Masterflex della serie L/S includono velocità fisse e variabili, fornendo azionamenti ad alta precisione per un controllo del flusso e un’erogazione precisi. Ideale per l’uso in laboratorio, nei processi e sul campo.
Caratteristiche e vantaggi delle pompe delle serie L/S Masterflex®
Le nostre pompe della serie L/S sono affidabili per l’elevata accuratezza e la ripetibilità delle prestazioni, oltre che per le caratteristiche avanzate oggi richieste nelle applicazioni biofarmaceutiche e in altre applicazioni critiche, tra cui l’elevata accuratezza, la precisione della portata e l’erogazione.
Le caratteristiche e i vantaggi dei nostri prodotti includono:
- elevata efficienza volumetrica
- Il fluido tocca solo il tubo
- Capacità di funzionare a secco con aria intrappolata
- Modelli multicanale per requisiti di pulsazione ridotti
- Tastiera di controllo intuitiva
- Tensione universale
- Guida rapida per un’impostazione più veloce
- Il cambio dei tubi richiede 30 secondi
- Pannello frontale resistente agli schizzi
- Direzione del flusso della pompa reversibile
- Controllo di precisione del flusso
Le nostre pompe sono facili da usare, di facile manutenzione e progettate in modo ergonomico per un’applicazione ideale in laboratorio.
Oltre 20 formulazioni di tubi per pompe in 10 misure compatibili con la serie L/S. Progettati con precisione per le pompe peristaltiche Masterflex®, garantiscono la massima precisione e la massima durata.
Componenti per pompe serie L/S Masterflex
Reimmaginare la movimentazione dei fluidi
Masterflex® Pompe MasterSense™ con interfaccia touch screen - Operare, collaborare e connettersi con facilità.
Pompa di processo L/S Masterflex® MasterSense™, con MasterflexLive®
Prestazioni precise e ripetibili, facili e veloci da impostare e programmare, alloggiamento in acciaio inossidabile IP66
Un sistema di pompe da banco in acciaio inossidabile IP66 ad alta precisione per applicazioni di dosaggio, erogazione e riempimento/finitura
Pompa L/S® MasterSense™ Masterflex, con MasterflexLive®
Alta precisione, controllo ripetibile del flusso e prestazioni affidabili: tutto questo in un ingombro ridotto.
Servizi e strumenti personalizzati
Soluzioni realizzate sui misura
Fornitore di pompe personalizzate, da oltre 50 anni trasformiamo le idee in realtà.
Maggiori informazioni
Tubi tagliati su misura
Abbiamo la flessibilità necessaria per soddisfare le tue esigenze e farti risparmiare tempo e denaro. Scegli il tipo, la lunghezza e la quantità dei tubo.
Maggiori informazioni
MasterflexLive®
Con MasterflexLive®, è possibile monitorare in tempo reale tutti i parametri della pompa.
Maggiori informazioni
Il monouso di Masterflex
La tua fonte per gli assemblaggi sterili monouso per bioprocessi
Maggiori informazioni
Hai bisogno di ulteriori informazioni o di aiuto nella scelta del prodotto perfetto per la tua applicazione?
I nostri esperti sono lieti di aiutarti.