Tubi per pompe peristaltiche Masterflex®
Non accetta sostituti —
Formulazioni estruse con precisione e testate sulle pompe, studiate per fornire la massima qualità in termini di durata dei tubi, pressione e aspirazione in sollevamento.
I tubi per pompe a marchio Masterflex sono estrusi su misura per adattarsi alle pompe Masterflex e sono progettati per garantire una lunga durata nelle applicazioni con pompe peristaltiche. La coerenza da lotto a lotto garantisce precisione e ripetibilità.
Acquista per serie di tubi per pompe
Guida alla scelta dei tubi per pompe Masterflex
Migliori formulazioni per tubi
Silicone
Lo standard dell’industria biofarmaceutica
C-Flex
Per la sigillatura asettica, la saldatura e altre applicazioni biologiche
Puri-Flex
Superiore durata della pompa e biocompatibilità. Stock garantito
PharMed BPT
Affidabile per le applicazioni peristaltiche e farmaceutiche
PTFE
Assoluta resistenza chimica ed elevata resistenza al calore
Resistenza chimica
Eccellente resistenza chimica, durata della pompa e biocompatibilità
Tygon E-LFL
La durata della pompa più lunga di tutte le formulazioni Tygon
Viton
Ideale per la conformità alla FDA e per una compatibilità chimica superiore.
Servizi e strumenti personalizzati
Soluzioni realizzate sui misura
Fornitore di pompe personalizzate, da oltre 50 anni trasformiamo le idee in realtà.
Maggiori informazioni
Tubi tagliati su misura
Abbiamo la flessibilità necessaria per soddisfare le tue esigenze e farti risparmiare tempo e denaro. Scegli il tipo, la lunghezza e la quantità dei tubo.
Maggiori informazioni
Altre categorie in evidenza
Come verificare la compatibilità dei tubi
Pesare e misurare
la lunghezza e il diametro del campione di tubo
Immergere
Utilizzando un recipiente chiuso, immergere il campione nel fluido per 48 ore.
Ripesare, misurare nuovamente
ed esaminare il campione per verificare l’eventuale presenza di rigonfiamenti, fragilità o altri tipi di deterioramento
Test in pompa
in condizioni reali di temperatura, vuoto/pressione o altre condizioni operative.
NOTA: le formulazioni dei tubi PharmaPure e Chem-Durance Bio sono coestruse con materiali interni ed esterni diversi e richiedono metodi di prova modificati. Contact Masterflex®, parte di Avantor per le istruzioni sui test chimici. Verifica la nostra banca dati sulla resistenza chimica.
Hai bisogno di ulteriori informazioni o di aiuto nella scelta del prodotto perfetto per la tua applicazione?
I nostri esperti sono lieti di aiutarti.