Azionamenti Masterflex L/S e I/P con rete e comunicazione avanzate
Più controllo sulle pompe che mai
Nuove caratteristiche per alcuni azionamenti Masterflex L/S e I/P
  • Opzioni Ethernet/IP
  • Opzioni Profibus
  • Bluetooth
  • Monitoraggio su base Cloud
Tutte le unità sono equipaggiate con la tecnologia dei sensori Masterflex a testa aperta, sono in grado di alloggiare l’intera gamma di teste per pompe Masterflex® L/S® o I/P® e utilizzare tubi della più ampia selezione di materiali ad alte prestazioni del settore industriale.
Controlli di automazione dei processi
Integrazione semplice della pompa nei sistemi esistenti
  • Protocollo industriale comune via Ethernet/IP
  • Compatibile con gli attuali sistemi di controllo automatizzati avanzati
  • Foglio dati elettronico (EDS) fornito senza costi aggiuntivi
Monitoraggio remoto
Monitoraggio remoto della pompa
  • Monitoraggio della pompa da un tablet o uno smartphone abilitato iOS tramite Bluetooth
  • Monitoraggio cloud tramite connessione Ethernet per la verifica delle pompe e gli allarmi
  • Protocolli USB per la connettività e le comunicazioni con il PC
Hai bisogno di ulteriori informazioni o di aiuto nella scelta del prodotto perfetto per la tua applicazione?
I nostri esperti sono lieti di aiutarti.
Contattaci