Sistema di monitoraggio remoto MasterflexLive delle pompe peristaltiche
Monitora i processi critici delle pompe 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con MasterflexLive
Ottieni il massimo dalle tue applicazioni MasterflexLive®, rispondi alle domande e risolvi i problemi.
Base di nozioni online di MasterflexLive
Il sistema di monitoraggio remoto delle pompe MasterflexLive semplifica l’acquisizione di tutti i parametri della pompa, tra cui velocità, portata, volume di erogazione e altro ancora, in tempo reale e da qualsiasi luogo.
Caratteristiche e vantaggi del monitoraggio remoto delle pompe MasterflexLive
Non è possibile essere ovunque contemporaneamente. Con MasterflexLive® è possibile monitorare in tempo reale il sistema di pompe Masterflex.
Le notifiche push ti avvisano delle condizioni operative e degli errori, in modo da essere sempre aggiornato. Il sistema di monitoraggio remoto delle pompe MasterflexLive ti consente di tenere traccia di ciò che accade anche quando sei fuori sede.
MasterflexLive offre l’attivazione gratuita della pompa e i seguenti vantaggi:  
  • monitoraggio remoto in tempo reale
  • Notifiche sullo stato della pompa
  • Monitoraggio di tutti i parametri della pompa
  • Un numero illimitato di pompe per account
  • Livelli multipli di utenti con password di sicurezza
  • Avviso del sensore anteriore (testa aperta e rilevamento perdite)
Iscriviti in pochi minuti con 2 semplici passaggi
Semplice impostazione
  • Registra un nuovo account MasterflexLive
  • Immetti il numero ID (indirizzo MAC) e codice modello del tuo dispositivo
Registrati ora
Hai già effettuato la configurazione?  Accedi
Monitora le tue pompe attraverso cloud. Accesso remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da ovunque
MasterflexLive Mobile Access to Cloud Data Storage
Possiamo aiutarti a configurare il sistema di movimentazione dei fluidi su base cloud per le tue esigenze specifiche
Compila questo modulo