Pompe peristaltiche serie Microflow Ismatec® Masterflex®
Microflusso, alta precisione
Controllo preciso a portata di mano, in laboratorio o nei processi.
Portata: da 0,0001 a 365 mL/min
Con portate da 0,0001 a 365 mL/min, le pompe a microflusso Ismatec Masterflex a bassa portata offrono un controllo preciso.
Le pompe microflow Ismatec sono l’ideale per le seguenti funzioni:
- Autoanalisi
- Cella di flusso
- Sipper
- OEM
- Applicazioni di alimentazione e trasferimento a basso flusso
Le pompe peristaltiche offrono la tecnologia più avanzata, tra cui MasterflexLive, la facilità di controllo e di sostituzione dei tubi, nonché la bassa manutenzione e l’economicità delle pompe peristaltiche. Le pompe Ismatec accettano i tubi Ismatec per percorsi dei liquidi puliti. Il cambio dei tubi è facile e veloce, grazie alle diverse formulazioni di tubi disponibili per garantire la compatibilità con il fluido.
Pompe e tubi per pompe della serie Microflow Ismatec Masterflex
Perché le pompe Masterflex Ismatec?
I vantaggi delle pompe Isamatec Masterflex includono:
- Portate a partire da 0,0001 mL/min
- Controllo numerico, digitale o programmabile della velocità ad alta precisione
- Il tubo è l’unica parte bagnata - Dotati di tecnologia avanzata, la maggior parte degli azionamenti è abilitata MasterflexLive® .
- Versatili: opzioni di teste singole, doppie e multicanale
- La maggior parte degli azionamenti ha una garanzia di 2 anni - Fornitore registrato ISO 9000
- Altre tecnologie di pompaggio
Modalità continua
Modalità tempo
Modalità volume
Modalità remoto
Calibrazione del tubo
Le caratteristiche dei comandi del touch screen intuitivo sono:
- Controllo dei batch, intervallo/spegnimento nelle modalità Volume e Tempo
- Controllo operativo flessibile tramite schermo e telecomando analogico (monitoraggio tramite MasterflexLive)
- Connessione di rete tramite Ethernet standard (RJ45) o connettività tramite Wi-Fi
- La connessione USB consente di caricare sulla pompa gli aggiornamenti del firmware scaricabili
Pompe Ismatec facili da usare in evidenza
Oltre alle pompe peristaltiche ISMATEC®, i nostri prodotti in evidenza includono:
Pompe Miniflex Reglo digitali Ismatec® Masterflex®
Pompe versatili per un’erogazione precisa dei liquidi a bassa portata, con un’interfaccia touch screen intuitiva.
- Le pompe compatte da banco ottimizzano la facilità d’uso, la precisione e l’affidabilità.
- Touch screen capacitivo TFT/RGB da 12,7 cm (5”) per una risoluzione nitida e un ampio angolo di visuale
- Controllo operativo flessibile tramite schermo o telecomando analogico
- Modalità di erogazione continua, a volume e a tempo - Controllo batch e intervallo/tempo di spegnimento nelle modalità Volume e Tempo
- La pompa consente di salvare e richiamare i programmi di erogazione più comuni per una rapida configurazione
- La pompa consente di salvare i programmi di erogazione comunemente utilizzati per una rapida impostazione
- La testa della pompa Miniflex accetta tubi continui per percorsi del liquido puliti e ininterrotti
- Accesso utente a tre livelli: consente di controllare chi può utilizzare la pompa e a quale livello
MasterflexLive® è una piattaforma sicura e abilitata al cloud per il monitoraggio delle pompe Masterflex; riceve notifiche in tempo reale dei parametri della pompa, tra cui velocità, portata, volume di erogazione e altro ancora. È possibile monitorare i processi critici in corso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza dover ricorrere a personale in loco, mentre le notifiche push avvisano delle condizioni operative e dei messaggi di errore.
Connessione a Internet tramite Wi-Fi o presa Ethernet standard (RJ45) sul retro dell’azionamento; la connessione USB consente di caricare sulla pompa gli aggiornamenti del firmware scaricabili.
La testa della pompa Miniflex è dotata di un ampio angolo di occlusione che impedisce il riflusso del fluido fino alla pressione nominale del tubo. I rulli autolubrificanti in poliestere termoplastico sono a basso attrito e a lunga durata per un funzionamento regolare e una lunga durata.
Masterflex® Ismatec® Pompe peristaltiche multicanale di alta precisione IPC, Avantor®
La nuova generazione di Masterflex Ismatec IPC è un sistema di pompaggio multicanale flessibile e versatile che offre precisione e ripetibilità fino a 24 canali sincroni per una maggiore produttività e prestazioni. Perfetto per l’autoanalisi, gli studi su reattori, la semina di linee cellulari e la ricerca.
- L'azionamento planetario con 8 rulli in acciaio inossidabile riduce le pulsazioni, aumenta l'accuratezza della portata e aumenta la vita utile dei tubi
- Nuova interfaccia utente intuitiva, touchscreen capacitivo TFT/RGB da 12,7 cm (5") per una risoluzione nitida e un ampio angolo di visione
- Controllo operativo flessibile tramite schermo o telecomando (telecomando analogico, seriale o EtherNet/IP)
- Accesso utente a tre livelli: consente di controllare chi può operare sulla pompa e a quale livello
- La pompa consente di salvare e richiamare fino a 50 programmi di dosaggio comunemente utilizzati, per una rapida impostazione
- Scelta delle modalità di erogazione a ciclo continuo, a volume e a tempo, compreso il controllo dei batch e l'intervallo/tempo di spegnimento
Queste pompe multicanale Ismatec® IPC sono dotate di ingranaggi planetari che azionano all'unisono otto rulli in acciaio inossidabile per una rotazione fluida e un flusso di liquido accurato. Il display touchscreen intuitivo visualizza la portata o il numero di giri, consente una facile calibrazione ed è dotato di modalità di erogazione a volume o a tempo configurabili. L'erogazione volumetrica è caratterizzata da un sistema di posizionamento esclusivo dei rulli che garantisce la ripetibilità.
È possibile combinare le dimensioni dei tubi e le formulazioni tra i canali per adattarle alle proprie applicazioni. Le cartucce Click’n’go™ incluse sono dotate di occlusione automatica per semplificare l'uso, ridurre il numero di cambi di tubo e ottenere risultati riproducibili.
Pompe peristaltiche con controllo indipendente del canale (ICC) Reglo Ismatec® Masterflex®, Avantor®
Flusso di controllo e direzione indipendenti di ogni canale tramite tastiera o il PC.
- Flusso di controllo e direzione indipendenti di ogni canale tramite tastiera o il PC.
- Interfaccia USB per una rapida connessione al PC
- Flessibilità del flusso bidirezionale in ciascun canale
Queste pompe peristaltiche multicanale consentono di controllare individualmente il flusso e la direzione di ciascun canale dalla tastiera intuitiva o tramite il computer, ampliando le capacità di pompaggio da banco con un’unica unità compatta! La pompa garantisce un pompaggio continuo o un’erogazione di precisione con la possibilità di flusso bidirezionale in ciascun canale. Inoltre, la calibrazione indipendente dei canali riduce al minimo le differenze tra tubo e tubo, garantendo un’elevata precisione di calibrazione.
Pompe Multichannel Reglo digitali Ismatec® Masterflex®, Avantor®
Pompe versatili multicanale per un’erogazione precisa di liquidi a bassa portata, con un’interfaccia touch screen intuitiva.
- Le pompe compatte da banco ottimizzano la facilità d’uso, la precisione e l’affidabilità.
- Touch screen capacitivo TFT/RGB da 12,7 cm (5”) per una risoluzione nitida e un ampio angolo di visuale
- Controllo operativo flessibile tramite schermo o telecomando analogico
- Modalità di erogazione continua, a volume e a tempo - Controllo batch e intervallo/tempo di spegnimento nelle modalità Volume e Tempo
- La pompa consente di salvare e richiamare i programmi di erogazione più comuni per una rapida configurazione
- La funzione antigoccia e la rampa di velocità sono disponibili nella modalità di erogazione del volume, per garantire l’accuratezza e ridurre al minimo la perdita di campione
- I modelli di pompa a cassetta accettano tubi a 3 stop per un caricamento facile e una ritenzione sicura
- Accesso utente a tre livelli: consente di controllare chi può utilizzare la pompa e a quale livello
MasterflexLive®è una piattaforma sicura e abilitata al cloud per il monitoraggio delle pompe Masterflex; riceve notifiche in tempo reale dei parametri della pompa, tra cui velocità, portata, volume di erogazione e altro ancora. È possibile monitorare i processi critici in corso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza dover ricorrere a personale in loco, mentre le notifiche push avvisano delle condizioni operative e dei messaggi di errore.
Connessione a Internet tramite Wi-Fi o presa Ethernet standard (RJ45) sul retro dell’azionamento; la connessione USB consente di caricare sulla pompa gli aggiornamenti del firmware scaricabili.
Connessione a Internet tramite Wi-Fi o presa Ethernet standard (RJ45) sul retro dell’azionamento; la connessione USB consente di caricare sulla pompa gli aggiornamenti del firmware scaricabili.
Sistema di pompe a velocità variabile Microflex Ismatec® Masterflex®, Avantor®
Le pompe a basso flusso, facili da usare, sono reversibili, con avvio/arresto da remoto e cambio rapido dei tubi.
- Testa della pompa in solfuro di polifenilene (PPS), acetale e copoliestere con quattro rulli in acciaio inossidabile (SS)
- Le pompe accettano tubi di lunghezza continua per un percorso di flusso pulito e ininterrotto senza raccordi.
- Controllo della velocità separato a un giro e interruttore CW/off/CCW con indicatore di alimentazione a LED verde: mantiene la velocità quando la pompa viene accesa/spenta o invertita.
- Motore CC a magnete permanente reversibile; spurgo del fluido prima o dopo il pompaggio; pompaggio del fluido in entrambe le direzioni.
- Connessioni di controllo remoto sul retro della pompa; avvio/arresto della pompa con una chiusura a contatto.
Queste pompe di facile utilizzo sono caratterizzate da pompaggio reversibile, possibilità di controllo remoto e cambio rapido dei tubi. Ideale per l’erogazione costante di fluidi negli analizzatori e in altre applicazioni di pompaggio a basso flusso in laboratorio. La testa di pompaggio Microflex a caricamento rapido ha un’occlusione media fissa per i tubi; non è necessario regolare l'occlusione.
Servizi e strumenti personalizzati
Soluzioni realizzate sui misura
Fornitore di pompe personalizzate, da oltre 50 anni trasformiamo le idee in realtà.
Maggiori informazioni
Tubi tagliati su misura
Abbiamo la flessibilità necessaria per soddisfare le tue esigenze e farti risparmiare tempo e denaro. Scegli il tipo, la lunghezza e la quantità dei tubo.
Maggiori informazioni
MasterflexLive®
Con MasterflexLive®, è possibile monitorare in tempo reale tutti i parametri della pompa.
Maggiori informazioni
Il monouso di Masterflex
La tua fonte per gli assemblaggi sterili monouso per bioprocessi
Maggiori informazioni
Hai bisogno di ulteriori informazioni o di aiuto nella scelta del prodotto perfetto per la tua applicazione?
I nostri esperti sono lieti di aiutarti.