Pompe peristaltiche intelligenti MasterSense™
Progettate per le applicazioni di processo critiche di oggi e per l’industria biofarmaceutica di domani
Confronta le opzioni di pompeIntuitive e innovative
- I sensori integrati monitorano la pressione del fluido e avvisano prima che si verifichi un potenziale fallimento del processo
- Memorizzazione e richiamo di protocolli standard per garantire la continuità
- Touchscreen digitale intuitivo con navigazione ottimizzata dei menu e inserimento dei programmi, anche con i guanti bagnati!
- Le unità MasterSense offrono 3 livelli di accesso, consentendo vari livelli di programmazione, tutti protetti da password, nel rispetto delle migliori pratiche GMP
Semplici e accurate
- Le modalità operative comprendono l’esecuzione continua, l’erogazione a volume e l’erogazione a tempo
- Controllo dei batch e intervallo/spegnimento nelle modalità Volume e Tempo
- La calibrazione qualitativa del tubo garantisce una calibrazione precisa del tubo stesso
- L’indicatore grafico consente di sapere quando il tubo è calibrato in modo ottimale
Connesse e intelligenti
- Le opzioni di connettività e controllo includono EtherNet/IP, Profibus, telecomando analogico e controllo seriale
- MasterflexLive® consente di monitorare il funzionamento della pompa attraverso il cloud, tramite PC o dispositivo mobile
- Gli aggiornamenti del firmware via etere assicurano che il sistema di pompaggio MasterSense sia dotato delle caratteristiche e delle funzionalità più recenti
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Monitoraggio da remoto del tuo processo tramite PC o dispositivo mobile.
Opzioni remote MasterflexLiveConfronta le pompe MasterSense
![]() |
Pompe di processo Masterflex® B/T® BioPharma MasterSense™
|
flusso più alto da 0,65 a 42 LPM |
pressione fino a 35 psi |
Connettività EtherNet/IP, Profibus, telecomando analogico, controllo remoto, plus MasterflexLive |
![]() |
Pompe I/P MasterSense™ Masterflex
|
FLUSSO ELEVATO 0,001 a 26 LPM |
pressione fino a 40 psi (2.7 bar) |
Connettività EtherNet/IP, Profibus, controllo seriale remoto analogico, plus MasterflexLive |
![]() |
Pompe L/S® MasterSense™ Masterflex®
|
flusso medio da 0,001 a 3400 mL/min |
pressione fino a 150 psi (10,3 bar) |
Connettività EtherNet/IP, Profibus, telecomando analogico, controllo remoto, plus MasterflexLive |
![]() |
Sistema di pompe Fill/Finish L/S® MasterSense™ Masterflex® con testa della pompa Ultrapharm™ Masterflex®
|
flusso medio 0,0006 a 19 LPM |
pressione fino a 150 psi (10.3 bar)? |
Connettività EtherNet/IP o Profibus, plus MasterflexLive o controllo remoto analogico |
Più opzioni di pompaggio con funzionamento avanzato touch-screen
![]() |
EtherNet/IP, telecomando analogico, controllo seriale, plus MasterflexLiveIsmatec® Pompe multicanale digitali Reglo
|
Flusso basso da 0,0001 a 68 mL/min *in base al tipo di cartuccia |
pressione fino a 35 psi |
Connettività EtherNet/IP, telecomando analogico, controllo seriale, plus MasterflexLive |
![]() |
Pompe digitali Miniflex® Reglo
|
Flusso basso da 0,004 a 365 mL/min |
pressione fino a 35 psi |
Connettività EtherNet/IP, telecomando analogico, controllo seriale, plus MasterflexLive |
![]() |
Azionamento della pompa ad ingranaggi digitale Reglo Ismatec
|
Flusso medio da 1,7 a 5850 mL/min |
pressione fino a 300 psi (20,7 bar) |
Connettività EtherNet/IP, telecomando analogico, controllo seriale, plus MasterflexLive |
![]() |
Azionamento della pompa a pistone digitale Reglo Ismatec
|
Flusso basso da 0.025 a 75 mL/min |
pressione fino a 100 psi (6,9 bar) |
Connettività EtherNet/IP, telecomando analogico, controllo seriale, plus MasterflexLive |
Trova il tuo sistema di pompa completo
Lo strumento di selezione delle pompe Masterflex analizza rapidamente le tue esigenze
Comincia ora