Sistema di pompe Fill/Finish L/S® MasterSense™ Masterflex® con testa della pompa Ultrapharm™ Masterflex®
La precisione è fondamentale quando ogni goccia conta
Sistema di pompeFill/Finish L/S® MasterSense™ Masterflex® con testa della pompa UltraPharm™Masterflex ®
Acquista oraCaratteristiche che rendono il tuo processo semplice
Ideale per l’ambito sanitario
Alloggiamento dell’azionamento in acciaio inossidabile 316 lucidato, classificato IP66 e NEMA 4X per il lavaggio
Touch screen facile da leggere e da gestire - anche quando si indossano i guanti. Creare, salvare e richiamare i programmi della pompa tramite menu intuitivi.
Abilitato EtherNet/IP, Profibus, Wi-Fi, MasterflexLive e I/O remoto analogico significano opzioni di connettività e controllo adatte alle tue esigenze.
MAGGIORI INFORMAZIONI
250 rpm velocità massima; volumi di dosaggio da <0,5 mL a >500 mL
GUARDA LE SPECIFICHE
Il funzionamento silenzioso riduce il rumore aggiuntivo sul pavimento o in laboratorio
La testa della pompa in acciaio inossidabile 316 è sterilizzabile in autoclave; testata per 10 cicli senza alcuna perdita di flusso o di prestazioni di precisione
I rulli sfalsati e l’ingranaggio planetario assicurano precisione di dosaggio (±0,5%), basse pulsazioni e lunga durata del tubo
Facile da usare: riduce la resistenza del tubo per una maggiore durata e un minor rischio di guasti prematuri.
I set di tubi a doppia Y Masterflex assicurano ritenzione, ripetibilità e precisione adeguate.
ACQUISTA I TUBI A DOPPIA Y
Modalità continua
Modalità tempo
Modalità volume
Modalità remoto
Calibrazione del tubo
Accesso utente
Vantaggi della testa della pompa con sistema di azionamento planetario
Con il sistema di azionamento planetario, ogni rullo è azionato direttamente dalla ruota solare. Questo meccanismo evita l’attrito assiale push-pull (spinta-tiraggio) sul tubo, garantendo una maggiore durata del tubo, una minore pulsazione e un’elevata ripetibilità.
Questa testa della pompa produce un dosaggio e un flusso delicato, a basse pulsazioni e altamente accurato, per garantire integrità e uniformità ottimali. Progettata con rulli sfalsati, la testa della pompa fornisce un flusso lineare in tutta la gamma di portata. Mentre un rullo aspira il fluido attraverso una gamba del set di tubi a doppia Y, l’altro rullo spinge il fluido attraverso l’altra gamba. Inoltre, i canali doppi consentono un numero di giri inferiore per ottenere portate “a canale singolo”. Un numero di giri inferiore significa forze di taglio ridotte per mantenere l’integrità del fluido e delle molecole.
L’impostazione è un gioco da ragazzi
Interfaccia touch screen intuitiva, anche indossando i guanti
- Facile da configurare e programmare
- Touch screen capacitivo TFT/RGB da 5” con un angolo di visualizzazione ampio e chiaro
- Regolazione dei parametri con un semplice tocco, anche con i guanti
- Le modalità operative comprendono l’esecuzione continua, l’erogazione a volume e l’erogazione a tempo
- Controllo dei batch e intervallo/spegnimento nelle modalità Volume e Tempo
- L’antigoccia e la velocità di rampa sono disponibili in modalità Volume: assicurano l’accuratezza e riducono al minimo la perdita di campioni.
- Salva e richiama facilmente fino a 50 protocolli comunemente utilizzati, ciascuno con un nome univoco
- Sappi quando hai raggiunto il tuo obiettivo: l’indicatore grafico consente di sapere quando il tubo caricato è calibrato in modo ottimale
Opzioni avanzate di connettività e controllo
Monitoraggio da ovunque
MasterflexLive
- MasterflexLive è la nostra piattaforma sicura, abilitata al cloud, per il monitoraggio remoto in tempo reale di tutti i parametri delle pompe Masterflex.
- Monitoraggio dei processi critici in corso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza la necessità di personale in loco
- Le notifiche push ti avvisano delle variazioni delle condizioni operative e dei messaggi di errore
Connettività flessibile
- Opzioni di connettività a scelta: EtherNet/IP, Profibus o MasterflexLive®
- Accesso a tre livelli alle funzionalità della pompa: questa opzione consente di proteggere il processo controllando chi può utilizzare la pompa e a quale livello
- Aggiornamenti firmware over-the-air: consentono di sfruttare automaticamente i miglioramenti futuri
- Connessione a Internet tramite Wi-Fi o presa Ethernet standard (RJ45) sul retro dell’azionamento
La pompa perfetta per le applicazioni di alta precisione per il riempimento e la finitura
Non contaminante, a basso taglio e non invasiva, questa pompa è perfetta per il settore biofarmaceutico e sanitario.
L’accesso a tre livelli e la possibilità di salvare e richiamare i programmi rendono il processo di scorrimento del fluido sicuro e preciso.
La nostra gamma di formulazioni di tubi garantisce la compatibilità dei fluidi e le approvazioni normative necessarie.
I tubi per pompe prodotti con precisione offrono precisione e affidabilità per le applicazioni di processo critiche.
Specifiche complete e dettagli del prodotto |
||||
![]() |
![]() |
|||
Articolo # | MFLX77976-40 | MFLX77976-42 | ||
Range di flusso | da 0,007 a 635 mL/min | da 0,193 a 998 mL/min | ||
Testa della pompa Ultrapharm Masterflex | per tubi di precisione con sensore a testa aperta, alloggiamento rotore in acciaio inossidabile | per tubi di precisione ad alte prestazioni con sensore a testa aperta, alloggiamento rotore in acciaio inossidabile | ||
Dimensioni tubo accettate | Doppio Y L/S® 13, 14, 16, 25, 17 | Doppio Y L/S® 15, 24, 35 | ||
Specifiche della pompa |
||||
Approvazioni delle agenzie | UL, cUL, CE | |||
Accuratezza del controllo della velocità (risoluzione) | ± 0,1% (0,1 rpm a 250 rpm) | |||
Garanzia | 2 anni | |||
MasterflexLive | Monitoraggio remoto in tempo reale di tutti i parametri della pompa. Le notifiche push segnalano le condizioni operative e i messaggi di errore, consentendo di monitorare i processi critici delle pompe 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di essere presenti in loco. | |||
EtherNet/IP o Profibus |
Interfaccia diretta con reti di controllo di processo su base Ethernet/IP o Profibus (utilizzando PLC, SCADA o simili); consente il controllo di tutti i parametri della pompa tramite interfaccia di rete. | |||
Numero di rulli | 8 | |||
Reversibile | Sì | |||
Display | Touch screen TFT/RGB da 5” capacitivo con commutazione in-plane (ampio angolo di visualizzazione); 800 x 480 pixel | |||
Erogazione digitale | Sì | |||
Controllo esterno - ingresso | Da 0 a 20 mA, da 20 a 0 mA, da 4 a 20 mA, da 20 a 4 mA; da 0 a 10 V, da 10 a 0 V, da 0 a 5 V, da 5 a 0 V; avvio/arresto, direzione (CW/CCW), prime tramite chiusura a contatto | |||
Controllo esterno - uscita | Da 0 a 20 mA, da 20 a 0 mA, da 4 a 20 mA, da 20 a 4 mA; da 0 a 10 V, da 10 a 0 V, da 0 a 5 V, da 5 a 0 V; uscita tachimetro (collettore aperto), funzionamento motore, testa aperta, locale/remoto, allarme generale | |||
Motore | Senza spazzole CC con encoder; servizio continuo; reversibile; 1/10 hp (75 W) | |||
Sensore a testa aperta | Sì; cavo di prolunga incluso | |||
Materiale alloggiamento | Acciaio inossidabile 316 | |||
Grado di protezione della custodia | IP66/NEMA 4X | |||
Dimensioni (Lu x L x A) | 13” x 9.3” x 11” (33 x 23,6 x 27,9 cm) | |||
Peso di spedizione | 40,75 lb (18,5 kg) | |||
Potenza | Da 90 a 260 VAC, 50/60 Hz |