Pompe peristaltiche serie I/P® Masterflex®
Soluzioni per il pompaggio di processo
Pompe potenti costruite per durare negli ambienti di processo e di produzione più difficili.
Portata: da 0,0006 a 26 LPM
Le pompe peristaltiche serie I/P Masterflex sono dotate di motori potenti e di una migliore protezione dai rischi del settore. Ideale per applicazioni di processo.
Componenti per pompe serie I/P Masterflex
Caratteristiche e vantaggi delle pompe serie Masterflex I/P
Quando hai bisogno di portate nominali fino a 26 LPM e pressioni fino a circa 2,7 bar, le nostre pompe della serie I/P sono la scelta ideale. Le nostre pompe sono:
- affidabili e a bassa manutenzione, per ridurre le interruzioni del processo.
- Progettate per la scalabilità: da R&S a processo
- Riduzione dei rischi grazie a un sistema chiuso, in cui il fluido tocca solo il tubo
- Gestione del trasferimento di fluidi viscosi e sensibili al taglio
- Perfette per la filtrazione, l’alimentazione dei fluidi, il riempimento dei sacchi, le applicazioni di campionamento chimico e altro ancora.
- Compatte
Tutte le teste delle pompe Masterflex I/P sono progettate per funzionare al meglio con i tubi di precisione I/P Precision o I/P High Performance, garantendo la tracciabilità da batch a batch e la fiducia nelle prestazioni della pompa.
La pompa Masterflex MasterSense I/P è dotata di un’interfaccia touch screen intuitiva, che include:
- potenti azionamenti che accettano tutte le opzioni di testa e tubo della pompa I/P.
- Salvataggio dei programmi di erogazione più comuni
- Controllo dei batch
- Precisione di dosaggio del volume
- Connessione alla rete tramite standard EtherNet/IP, Profibus, analogico o MasterflexLive
Servizi e strumenti personalizzati
Soluzioni realizzate sui misura
Fornitore di pompe personalizzate, da oltre 50 anni trasformiamo le idee in realtà.
Maggiori informazioni
Tubi tagliati su misura
Abbiamo la flessibilità necessaria per soddisfare le tue esigenze e farti risparmiare tempo e denaro. Scegli il tipo, la lunghezza e la quantità dei tubo.
Maggiori informazioni
MasterflexLive®
Con MasterflexLive®, è possibile monitorare in tempo reale tutti i parametri della pompa.
Maggiori informazioni
Il monouso di Masterflex
La tua fonte per gli assemblaggi sterili monouso per bioprocessi
Maggiori informazioni
Hai bisogno di ulteriori informazioni o di aiuto nella scelta del prodotto perfetto per la tua applicazione?
I nostri esperti sono lieti di aiutarti.