Carenza di silossano - Soluzioni alternative per i tubi
Come forse saprai, è in atto una carenza globale di silossano che sta costringendo a una fornitura limitata e a un aumento dei prezzi del silicone a livello globale.
Le informazioni più recenti confermano che si tratta di un problema potenzialmente pluriennale o a lungo termine che riguarda la fornitura globale di materie prime siliconiche. Purtroppo, stiamo assistendo a un impatto sulla nostra capacità di fornirti tubi in silicone in modo tempestivo e ai nostri prezzi attuali.
Masterflex offre un’ampia gamma di soluzioni di tubi per soddisfare le tue esigenze. Tutte le formulazioni elencate di seguito sono biocompatibili di classe VI USP e certificate FDA 21 CFR 177.2600 e dispongono di documenti di convalida. Se non sei sicuro dei passi successivi o hai bisogno di assistenza, contatta i nostri specialisti delle applicazioni.
I nostri migliori tubi per applicazioni di elevata purezza
Tubi per pompe Masterflex Puri-Flex:
- battono il silicone nei principali test di prestazione
- Sempre disponibile in stock
- Termosaldabile e saldabile
- Basso contenuto di sostanze estraibili o lisciviabili
- Bassa spallazione (rilascio di particelle) nei prodotti
- Bassa capacità legante con proteine
Per i sistemi di raccolta delle cellule e di processo dei terreni, nonché per le linee di processo dei bioreattori.
PURI-FLEX™
Tubo traslucido premium Masterflex che offre una minore spallazione e una maggiore durata della pompa rispetto al silicone.
Altre ottime alternative ai tubi in silicone:
per la preparazione di tamponi e terreni, assemblaggi monouso e sigillatura/saldatura asettica.
Pharmed™
Un’opzione di tubi opachi molto diffusa nella comunità dei bioprocessi. Pharmed™ è atossico, non emolitico, termosaldabile e saldabile.
Acquista i tubi Pharmed
Per la produzione di vaccini, la filtrazione e la fermentazione.
PHARMAPURE®
Questa formulazione opaca a bassissima spallazione, la più pulita che offriamo, è la scelta ottimale per i processi asettici e biotecnologici.
Acquista i tubi PHARMAPURE
Per la produzione/trattamento di prodotti chimici speciali e per i test diagnostici.
CHEM-DURANCE® BIO
Quando hai bisogno di compatibilità chimica e biologica con una bassissima spallazione, non c’è scelta migliore. Tubi opachi.
Acquista i tubi CHEM-DURANCE BIO
Esclusione di responsabilità: Queste formulazioni di tubi Masterflex sono biocompatibili, certificate FDA 21 CFR e USP Classe VI e dispongono di documenti di convalida disponibili su richiesta. Nota che queste formulazioni sono solo sostituzioni suggerite; esegui sempre un test dei tubi prima di utilizzarli nella tua attività.