Come scegliere il giusto sistema di pompe Masterflex®
Il sistema di pompe peristaltiche Masterflex® offre un’accuratezza e una ripetibilità superiori per garantire prestazioni ottimali quando vengono utilizzati con i tubi appropriati. Queste pompe offrono la tecnologia più avanzata, tra cui il monitoraggio integrato dei sensori MasterSense™ per garantire la qualità dei terreni, la connettività MasterflexLive® abilitata al cloud, la funzionalità intuitiva del touchscreen digitale e la bassa manutenzione e l’economicità delle pompe peristaltiche. Il nostro ampio portafoglio ha ciò che serve per passare dal laboratorio alla produzione.
Informazioni sulle famiglie di pompe Masterflex
Masterflex offre quattro diverse famiglie di pompe, differenziate per portata:
Serie di pompe peristaltiche Masterflex — acquista per portate
Serie Ismatec®
Microflusso, alta precisione
Portate:
da 0,0001 a 365 mL/min
Pompe a microflusso >
Serie L/S®
Controllo preciso del flusso
Portate:
da 0,00005 a 3400 mL/min
Flusso di precisione >
Serie I/P®
Sistemi potenti
Portate:
da 0,001 a 26 LPM
Portata industriale >
Serie B/T®
Portate massime
Portate:
da 0,3 a 42 LPM
Pompe a massima portata >
Per ogni opzione di pompa all’interno del portafoglio Masterflex, ci sono in genere tre componenti principali che costituiscono un sistema di pompaggio: l’unità, la testa e il tubo della pompa. A seconda della famiglia di pompe scelta, l’azionamento e la testa della pompa possono essere assemblati in anticipo o devono essere ordinati separatamente. Per ulteriori dettagli, visita Seleziona i componenti più adatti alle tue esigenze.
5 domande chiave per selezionare il sistema di pompaggio giusto
Per aiutarti a selezionare i componenti giusti necessari per il tuo sistema di pompaggio ottimale, rispondi alle cinque domande chiave che seguono per comprendere meglio i parametri del sistema di pompaggio Masterflex di cui hai bisogno:
Qual è la tua applicazione? - I requisiti chiave che possono influenzare la selezione finale dei componenti includono il tipo di ambiente in cui avverrà il pompaggio o alcuni requisiti normativi necessari per il flusso di lavoro.
- Quali sono i fluidi da pompare? - Quali sono i reagenti specifici che si intende pompare con il sistema di pompaggio Masterflex? Quali sono le proprietà chimiche (organiche/inorganiche; pH; ecc.) di questi reagenti? Quali sono le proprietà fisiche (viscosità, presenza di particolato, ecc.) che potrebbero influire sui componenti scelti?
- Quale portata stai pompando? - Potrebbe trattarsi di una portata statica o di un intervallo di portate. In ogni caso, la portata è direttamente influenzata da ciascuno dei componenti principali (l’azionamento, la testa e il tubo della pompa) del sistema di pompe Masterflex e deve essere presa in considerazione al momento della scelta di tali componenti.
- Quali sono la pressione e la temperatura operativa? - Per quanto riguarda la pressione, è importante comprendere sia la pressione operativa massima sia i fattori che possono influenzare la pressione nel tempo (per esempio, la filtrazione in linea). Inoltre, è fondamentale capire quanta “portanza” sarà necessaria nel percorso del fluido sul lato di ingresso della pompa. Per quanto riguarda la temperatura, la conoscenza dei limiti superiore e inferiore dell’intervallo di temperatura a cui si intende operare fornirà una base per le opzioni di tubi da considerare.
- Di che tipo di controllo dello strumento hai bisogno? - Sia che si tratti di controllare il sistema di pompe Masterflex localmente, con un ingresso analogico, con un controllo remoto o con un collegamento in rete avanzato, ecc. - la comprensione del tipo di controllo di cui hai bisogno ti aiuterà a qualificare le caratteristiche chiave dell’azionamento che sceglierai come parte del tuo sistema di pompaggio Masterflex.
Selezione dei componenti giusti per il tuo sistema di pompaggio
Dopo aver risposto alle cinque domande chiave sopra elencate, sei pronto per iniziare a selezionare i componenti del tuo sistema di pompe Masterflex. Come già detto, un sistema di pompaggio completo Masterflex è composto da tre componenti principali: l’azionamento, la testa e i tubi della pompa. Per le famiglie Ismatec® e B/T® l’azionamento e la testa della pompa vengono solitamente ordinati insieme come un’unica SKU; tuttavia, per le famiglie L/S® e I/P® l’azionamento e la testa della pompa vengono solitamente ordinati separatamente.
Cosa considerare quando si sceglie un azionamento Masterflex
- Portata - Ogni famiglia Masterflex è definita dalla gamma di portate supportate dai convertitori di frequenza compatibili. Pertanto, è necessario scegliere un convertitore di frequenza in grado di fornire la portata necessaria per la propria applicazione.
- Velocità fissa o variabile - I convertitori di frequenza Masterflex a velocità fissa sono in genere meno costosi, ma non possono supportare la regolazione della portata su richiesta; i convertitori di frequenza a velocità variabile, invece, possono regolare la velocità - e la portata - secondo le necessità, ma sono in genere più costosi.
- Precisione della portata o del volume di erogazione - Alcuni convertitori di frequenza offrono solo modifiche manuali della portata basate su potenziometri, mentre molti offrono circuiti di controllo digitale della velocità per le applicazioni che richiedono portate altamente precise e ripetibili.
- Tipo di controllo necessario - Alcuni convertitori di frequenza Masterflex hanno un funzionamento più elementare e quindi supportano solo il controllo locale, da banco, mentre altri convertitori di frequenza possono supportare il controllo analogico e persino il controllo remoto utilizzando protocolli di comunicazione avanzati, come Profibus®, EtherNet/IPTM, ecc.
- Sterilizzazione e protezione contro i pericoli - Molti convertitori di frequenza Masterflex sono dotati di involucri in acciaio inossidabile e sono sigillati contro l'esposizione alla polvere e all'acqua per soddisfare i requisiti di lavaggio; altri, tuttavia, sono disponibili in diverse opzioni di involucro per risparmiare sui costi.
Cosa considerare nella scelta di una testa di pompa Masterflex
- Portata - Le diverse teste di pompaggio Masterflex hanno capacità di portata diverse, a seconda delle dimensioni e del numero di rulli utilizzati. È importante esaminare le specifiche tecniche di ciascuna testa per assicurarsi che quella scelta sia in grado di supportare la portata necessaria per la propria applicazione.
- Frequenza di sostituzione dei tubi - Alcune teste di pompaggio Masterflex sono progettate per una specifica dimensione di tubo e di solito non supportano un rapido cambio del tubo. Altre teste per pompa supportano più dimensioni di tubi Masterflex e incorporano la funzionalità di cambio rapido dei tubi.
- Numero di canali desiderato - Sapere quanti canali è necessario utilizzare, sia per aumentare la produttività che per ridurre le pulsazioni, può aiutare a determinare le opzioni della testa della pompa Masterflex da prendere in considerazione.
- Compatibilità chimica - In genere, le sostanze chimiche pompate non toccano mai la testa della pompa, ma in caso di fuoriuscita di sostanze chimiche, i materiali utilizzati per costruire le teste delle pompe Masterflex diventano un fattore chiave nel processo di selezione.
- Precisione necessaria - Per ottenere le portate più precise e ripetibili, scegli le nostre teste di pompaggio standard che accettano una sola dimensione.
Cosa considerare quando si scelgono i tubi per pompe Masterflex
Ci sono molti fattori da considerare quando si sceglie il tubo giusto per la pompa. Per una guida approfondita che ti aiuterà nella scelta, visita la nostra guida di selezione dei tubi STAMP . Qui di seguito trovi una panoramica della guida di selezione:
- Dimensioni - Il diametro interno e lo spessore delle pareti determinano risultati chiave come la portata, la pressione massima e la capacità di gestire bene i fluidi viscosi. Per la maggior parte delle applicazioni, i nostri tubi per pompe di precisione sono una scelta eccellente. Per le applicazioni in cui sono presenti fluidi a viscosità più elevata o in cui il percorso del fluido è caratterizzato da pressioni più elevate, l’utilizzo dei nostri tubi per pompe ad alte prestazioni è la scelta migliore. (NOTA: se si utilizza un tubo per pompa ad alte prestazioni è necessario scegliere un azionamento e una testa della pompa Masterflex compatibili con tale tubo).
- Temperatura - La comprensione delle temperature del fluido e delle temperature ambientali, e il confronto con i valori nominali assegnati ai materiali dei tubi disponibili, possono aiutare a scegliere i tubi per pompe Masterflex.
- Applicazione - Alcune applicazioni hanno requisiti industriali specifici, come l’adesione a normative federali o di altro tipo, tra cui FDA 21 CFR 177.2600 e USP Classe VI, per cui è necessario esaminare le approvazioni normative dei materiali dei tubi Masterflex disponibili. Anche la comprensione della viscosità e della presenza di particolato nel fluido può contribuire alla scelta dei tubi per pompe Masterflex.
- Mezzi - È importante conoscere la natura chimica dei reagenti e confrontarla con la compatibilità chimica dei materiali dei tubi Masterflex disponibili. La nostra banca dati di compatibilità chimica può aiutarti a fare la scelta giusta.
- Pressione - Le pressioni più elevate richiedono spesso l’uso di tubi per pompe Masterflex High Performance con pareti più spesse e di opzioni di connessione speciali in grado di reggere tali pressioni.
Altri accessori da considerare
Oltre ai tre componenti principali che compongono un sistema di pompaggio Masterflex, vi sono numerosi altri elementi da considerare. I connettori, i tubi di trasferimento e altri accessori (per esempio, sensori di portata, sensori di pressione, sensori di rilevamento delle perdite, smorzatori di impulsi, ecc.) sono tutti accessori importanti che possono migliorare il percorso complessivo dei fluidi in modo significativo, garantendo la sicurezza degli operatori dell’apparecchiatura e assicurando contemporaneamente tempi di inattività ridotti al minimo e tempi di attività massimizzati per l’apparecchiatura e il processo. Per domande relative a questi accessori disponibili, contatta lo specialista Avantor Fluid Handling di zona o il nostro team di Application Support, che è a disposizione per aiutarti.